Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 3-paket
Produktkod. 15791248 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Innehåll och lagring:
Half Day SmartStart-orientering
Heldags SmartStart-orientering
Ingen PC
PC (laptop)
PC (torn)
Blockkonfigurationer:
96-brunnar
96-brunnar, Snabb
Garanti:
1 års tillverkar + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkarens + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkares + 3 års service på plats (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
Förpackningsstorlek:
Varje
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Innehåll och lagring Blockkonfigurationer Garanti Förpackningsstorlek
15791248 Ingen PC 96-brunnar 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) Varje
15711198 Ingen PC 96-brunnar 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15741198 Ingen PC 96-brunnar 1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument Varje
15721208 Ingen PC 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års service på plats (inget planerat underhåll) Varje
15751208 Ingen PC 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års reparation på serviceställe med lånade instrument Varje
15701228 Half Day SmartStart-orientering 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15721228 Heldags SmartStart-orientering 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15771248 Ingen PC 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) Varje
15791218 Ingen PC 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument Varje
15711228 Ingen PC 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkarens + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument Varje
15701198 PC (laptop) 96-brunnar 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15721198 PC (laptop) 96-brunnar 1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument Varje
15711208 PC (laptop) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15741208 PC (laptop) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års reparation på serviceställe med lånade instrument Varje
15761218 PC (laptop) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15731238 PC (laptop) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) Varje
15751218 PC (laptop) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument Varje
15781218 PC (laptop) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15771218 PC (laptop) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkarens + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument Varje
15741268 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15791198 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) Varje
15731198 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument Varje
15731208 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15761208 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års reparation på serviceställe med lånade instrument Varje
15741228 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15781248 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) Varje
15731228 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument Varje
15761228 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15751228 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkar + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Produktkod. 15791248 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A33779
Tillsammans mot vetenskapliga milstolpar
Använd kampanjkoden 27938
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-10-2026
Använder beprövad OptiFlex™-teknologi och med tre oberoende Veriflex™ temperaturzoner, möjliggör QuantStudio™ 3-system förbättrad datanoggrannhet och känslighet för ett brett spektrum av genomiska tillämpningar.
  • Förenklad instrumentprogramvara med interaktiv pekskärm för större användarvänlighet
  • Beprövad OptiFlex™-teknologi (4 kopplade kanaler med vit LED) för pålitliga resultat
  • Säkert molnbaserat programvarualternativ ger ökad tillgänglighet och lagringsmöjligheter
  • Användarkontohantering, låst arbetsflöde och pausfunktioner för bättre kontroll över experiment
  • 96-brunnars 0,2 ml-format eller 96-brunnars 0,1 ml-format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet 0,25 °C
Innehåll och lagring Ingen PC
Termisk enhetlighet 0,4 °C
Kapacitet 96
Visningstyp Pekskärm
Höjd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 27 cm
Garanti 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
Djup (metriskt) 50 cm
Termiskt område 4 °C till 99,9 °C
Beskrivning QuantStudio 3
Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) 0,2 ml Block: 6,5 °C/s
Excitation Ljusstark LED
Detektionsområde eller 450/450 till 600 nm läskapacitet
Volym (metrisk) termiskt blockprov 0.2 ml
Flerfaldig Upp till 4 mål
Upptäckt 4 kopplade filter
Förkalibrerade färgämnen FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red
Blockkonfigurationer 96-brunnar