Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 qPCR-system
Produktkod. 15781198 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kapacitet:
96-brunns; 10 till 100 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15781198 96-brunns; 10 till 100 μl Varje
1 options
Produktkod. 15781198 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A29343
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
För forskare som utför genuttryck och som behöver en intuitiv och lättanvänd qPCR-lösning Applied Biosystems™ QuantStudio Realtids PCR-system erbjuder exceptionell specificitet med hastigheten och ––användarvänligheten hos molnanslutningar
För forskare som utför genuttryck och som behöver en intuitiv och lättanvänd qPCR-lösning Applied Biosystems™ QuantStudio Realtids PCR-system erbjuder exceptionell specificitet med hastigheten och ––användarvänligheten hos molnanslutningar. I kombination med AB Försäkran* 2 års garanti, den QuantStudio 3 och 5 Real-Time PCR-system gör att du kan använda dina instrument mer effektivt och kommer att hjälpa till att minska riskerna för stillestånd genom att tillhandahålla en proaktiv planerad underhållstjänst.
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 och 5 realtids-PCR-system är de senaste tilläggen till vår familj av högpresterande QuantStudio-instrument. De ger en modern användarupplevelse som liknar mobila enheter, vilket gör att du kan ansluta till din data enklare än någonsin tidigare. Därför kan du komma åt, analysera och dela data när som helst och var som helst, och stödja fjärrövervakning av dina körningar, snabb analys av sofistikerade datauppsättningar, säker lagring av dina resultat och säker delning av resultat online med kollegor på campus och runt om i världen med webbläsarbaserad programvara som stöds av Thermo Fisher Cloud-plattformen.
För forskare som utför genuttryck som behöver en intuitiv och lättanvänd qPCR-lösning, erbjuder Applied Biosystems™ QuantStudio realtids-PCR-system exceptionell specificitet med hastigheten –och –användarvänligheten för molnanslutningar. Kombinerat med AB Assurance* 2 års garanti, låter QuantStudio 3 och 5 realtids-PCR-system dig använda dina instrument mer effektivt och kommer att hjälpa till att minska riskerna för driftstopp genom att tillhandahålla en proaktiv planerad underhållstjänst.
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet 0,25 °C
Innehåll och lagring QuantStudio 3 qPCR-system (0,2 ml), bärbar dator och 2 års garanti
Termisk enhetlighet 0,4 °C
Kapacitet 96-brunns; 10 till 100 μl
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp Pekskärm
Produkttyp QuantStudio realtids-PCR-system (qPCR)
Höjd (engelska) 16 tum
Djup (engelska) 20 tum
Höjd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 27 cm
Garanti 2 år
Bredd (engelska) 10,5 tum
Djup (metriskt) 50 cm
Termiskt område 0 °C till 100 °C
För användning med (applikation) qPCR
Längd (metrisk) 50 cm
Wattal 960 W
Max. Ramphastighet 6,5 °C/s
Beskrivning QuantStudio 3 qPCR-system (0,2 mL) och 2 års garanti
Vikt 26 kg (57 lb.)