Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 10-färgs spektralkalibreringssats, 384-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De QuantStudio™ 5 10-Dye Spectral Calibration Kit innehåller följande:
• QuantStudio™ 5 Spektralkalibreringsplatta 1 (FAM™ , VIC™ , ROX™ , TAMRA™ , och SYBR™ färgämnen), 384-brunnar (kat. nr. A26334)
• QuantStudio™ 5 Spektralkalibreringsplatta 2 (ABY™ , JUN™ , MUSTANG PURPLE™ , NED™ och Cy 5-™färgämnen), 384-brunnar (kat. nr. A26335)
Denna kalibreringssats med flera färgämnen möjliggör samtidiga färgämneskalibreringar i enstaka plattor, vilket avsevärt minskar ansträngningen och tiden som krävs för färgämneskalibrering. Dessutom förbättrar formuleringarna av färgämnena i platta 2 resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera de fluorescerande spektra för respektive sönder som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 384-brunnar |
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibrerat färgämne | Cy ™5, FAM , NED , ROX , TAMRA™ , VIC , SYBR™ Grön |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (programversion 1.6 eller senare), QuantStudio™ 7 Flex (programversion 1.6 eller senare) |
| Produkttyp | Kalibreringsplatta |
| För användning med (applikation) | Spektralkalibrering |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 1 kit |
| Plattkompatibilitet | 384-brunnar |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |
| Visa mer |