Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system i realtid
Produktkod. 17849152
Change view
Beskrivning:
PCR System med Desktop och RapidFinder Analysis Software
PCR-system med bärbar dator och RapidFinder Analysis Software
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
17849152 PCR System med Desktop och RapidFinder Analysis Software
17722907 PCR-system med bärbar dator och RapidFinder Analysis Software
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17849152 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A36320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683435.00 SEK
    444337.78 SEK / Paket med 1
    Save 239097.22 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 22-02-2027
Upptäck och kvantifiera nukleinsyrasekvenser med realtids-PCR och sexfärgsdetektionssystem för dina behov av testning av livsmedelssäkerhet.
Utför snabbmatskyddstestning med Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system i realtid. Det prisvärda och lättanvända systemet är idealiskt för användare som behöver överlägsen prestanda, maximal färgämnesmångsidighet och säkerhetsalternativ i ett realtids-PCR-system.
QuantStudio ™5 Food Safety System är en högpresterande bänkplattform som kombinerar enkel användning och systemanslutning. Dra nytta av flexibiliteten hos en 6-kanals, 96-brunnars, molnaktiverad öppen plattform som är lämplig för att köra hela vårt utbud av PCR-lösningar för livsmedelssäkerhet, äkthet och kvalitetstester.
Utöka din interna PCR-kapacitet med livsmedelsskyddstestning med QuantStudio 5 Food Safety Real-Time PCR System (96-brunnar, 0,1 ml block) — – en mångsidig plattform med 96 brunnar idealisk för batchbearbetning av en till flera hundra prover per dag.
  • Bekvämt 96-brunnsformat: minimerar ansträngningen som krävs för att utföra provuppsättning samtidigt som det tillåter användning av rörremsor.
  • För att uppnå prestanda och resultat kan du lita på – OptiFlex – teknik och vit LED-optik möjliggör kraftfull och känslig datainsamling som förbättrar noggrannheten mellan instrument och från källa till instrument. Detektera skillnader i målmängd så små som 1,5 – gånger i singleplex-reaktioner och erhåll 10 logaritmar av linjärt dynamiskt omfång.
  • Spara värdefull tid – Veriflex blockteknik ger 3 eller 6 oberoende temperaturzoner för flexibilitet att köra flera experiment samtidigt. Snabb termisk cykling är också tillgänglig, vilket ger resultat på mindre än 30 minuter.
  • Designad för interaktivitet: känslig, interaktiv pekskärm erbjuder fristående funktioner, användarkonton med PIN-kod och färgkalibrering/RNases P-funktionalitet.
  • Effektivt: underlättar bearbetning av flera tester under samma omgång.
  • Enkel intuitiv programvara:   möjliggör snabb och enkel PCR-installation, automatisk datatolkning och spårbarhet av resultat. Senaste inom qPCR-teknik som möjliggör molnfördelar, kompatibel med RapidFinder™ analysprogramvara för att köra validerade SureTect™ PCR-analyser och Thermo Scientific™ RapidFinder™ Salmonella Multiplex Assay.
  • Maximera bänkutrymmet:   Kompakt instrument kan konfigureras som fristående eller med en dator för att passa alla laboratoriebehov.
  • Dedikerad service och support: Med våra mycket erfarna forskare och ingenjörer som är dedikerade till att erbjuda snabb respons och stöd i världsklass. Utökade service- och supportpaket finns tillgängliga. Från förebyggande underhåll till korrigerande tjänster, från låneinstrument till specialister på fältansökningar, få engagerat, lokalt stöd från experter inom realtids-PCR. Fabrikskalibrerad: Minimal kalibrering rekommenderas (vartannat år)
  • Kom igång snabbt: Instrumentet är fabrikskalibrerat för optisk och termisk noggrannhet och levereras i ett användarvänligt paket för snabb installation och omedelbar användning.
QuantStudio 5 Food Safety Real-Time PCR System är utformat för användare som behöver överlägsen prestanda, maximal färgämnesmångsidighet och säkerhetsalternativ i ett realtids-PCR-system som är prisvärt och lätt att använda, för användning av Thermo Scientific livsmedelsskyddstester eller hembryggt. Den optimerade design- och analysprogramvaran är idealisk för både förstagångs- och erfarna användare. När 5-systemet är uppkopplat mot molnet QuantStudio ger det tillgång till dina data var och när du vill. Med beprövad OptiFlex-teknik® (med 6 frikopplade kanaler och vit LED) och sex oberoende Veriflex-temperaturzoner®, QuantStudio möjliggör 5 96-brunnar förbättrad datanoggrannhet och känslighet för ett brett spektrum av livsmedelsskyddsapplikationer.
QuantStudio 5 Food Safety System är ett realtids PCR-system som levererar höghastighetscykling med ett nytt, snabbt rampande Peltier-baserat termiskt cykelblock. I kombination med en Optical Fast 96-brunnsplatta eller 8-brunnsremsor och en varmstart-DNA-polymeras, inklusive en masterblandning, miljömasterblandning och/eller SureTect™ PCR-analys QuantStudio , levererar 5 Food Safety System kompletta körningar på så snabbt som 30 minuter, beroende på din användningsområde.
  • Förkalibrerade färgämnen vid installation: FAMTM/SYBR® Green, VIC®/JOETM/HEX/TET, ABY/NEDTM/TAMRATM/Cy3®, JUN, ROXTM/Texas Red™, MUSTANG PURPLE, Cy®5/LIZ™
Vänligen kontakta dina lokala representanter för att få tillgång till dessa produkter i ditt land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring QuantStudio 5, 96well 0,1 ml block Real Time PCR-system, stationära torndator RapidFinder analysprogramvara
Visningstyp Pekskärm
För användning med (applikation) QuantStudio 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system i realtid
Beskrivning PCR System med Desktop och RapidFinder Analysis Software