Läs mer
QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system i realtid
Produktkod. p-8546026
Change view
Beskrivning:
PCR System med Desktop och RapidFinder Analysis Software
PCR-system med bärbar dator och RapidFinder Analysis Software
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
17849152 PCR System med Desktop och RapidFinder Analysis Software
17722907 PCR-system med bärbar dator och RapidFinder Analysis Software
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17849152 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer A36320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck och kvantifiera nukleinsyrasekvenser med realtids-PCR och sexfärgsdetektionssystem för dina behov av testning av livsmedelssäkerhet.
Utför snabbmatskyddstestning med Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system i realtid. Det prisvärda och lättanvända systemet är idealiskt för användare som behöver överlägsen prestanda, maximal färgämnesmångsidighet och säkerhetsalternativ i ett realtids-PCR-system.
QuantStudio ™5 Food Safety System är en högpresterande bänkplattform som kombinerar enkel användning och systemanslutning. Dra nytta av flexibiliteten hos en 6-kanals, 96-brunnars, molnaktiverad öppen plattform som är lämplig för att köra hela vårt utbud av PCR-lösningar för livsmedelssäkerhet, äkthet och kvalitetstester.
Utöka din interna PCR-förmåga livsmedelsskyddstestning med QuantStudio 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system i realtid (96 brunnar, 0,1 ml block)— en mångsidig plattform med 96 brunnar, idealisk för batchbearbetning av ett till flera hundra prover om dagen.
  • Bekvämt 96-brunnars format: minimerar ansträngningen som krävs för att utföra provinställning samtidigt som det tillåter användning av rörremsor.
  • Få prestanda och resultat som du kan lita på– OptiFlex teknologi och vit LED-optik möjliggör kraftfull och känslig datainsamling som förbättrar noggrannheten från brunn till brunn och instrument till instrument. Upptäck skillnader i målmängd så små som 1,5– vik in singleplex-reaktioner och erhåll 10 loggar av linjärt dynamiskt område.
  • Spara värdefull tid- Veriflex blockteknologi ger 3 eller 6 oberoende temperaturzoner för flexibilitet att köra flera experiment samtidigt. Snabb termisk cykling är också tillgänglig, vilket ger resultat på mindre än 30 minuter.
  • Designad för interaktivitet: känslig, interaktiv pekskärm ger fristående funktioner, PIN-skyddade användarkonton och färgämneskalibrering/RNases P-funktionalitet.
  • Effektiv: underlättar bearbetning av flera analyser i samma körning.
  • Enkel intuitiv programvara: möjliggör snabb, enkel PCR-inställning, automatisk datatolkning och spårbarhet av resultat. Senaste inom qPCR-teknik som möjliggör molnfördelar, kompatibel med RapidFinder™ Analysis v1.0 programvara eller senare för körning validerad SureTect™ PCR-analyser och Thermo Scientific™ RapidFinder ™Salmonella Multiplex Assay.
  • Maximera utrymmet på bänkskivan: kompakt instrument kan konfigureras som fristående eller med en dator för att passa alla laboratoriebehov.
  • Dedikerad service och support: med våra mycket erfarna vetenskapsmän och ingenjörer som är hängivna att erbjuda snabb respons i klassens bästa support. Utökade service- och supportpaket är tillgängliga. Från förebyggande underhåll till korrigerande tjänster, från låneinstrument till specialister på fältapplikationer, få dedikerad, lokal support från experterna inom realtids-PCR. Fabrikskalibrerad: minimal kalibrering rekommenderas (vartannat år)
  • Kom igång snabbt: instrumentet är fabrikskalibrerat för optisk och termisk noggrannhet och levereras i en användarvänlig förpackning för snabb installation och omedelbar användning.
De QuantStudio 5 Livsmedelssäkerhet Real-Time PCR System är designat för användare som behöver överlägsen prestanda, maximal färgmångsidighet och säkerhetsalternativ i ett realtids PCR-system som är prisvärt och lätt att använda, för användning av Thermo Scientific matskyddsanalyser eller hembryggning. Den optimerade design- och analysmjukvaran är idealisk för både förstagångsanvändare och erfarna användare. När den är ansluten till molnet, QuantStudio 5-systemet ger tillgång till dina data var och när du vill. Använder beprövad OptiFlex® teknologi (med 6 frikopplade kanaler och vit LED) och med sex oberoende Veriflex® temperaturzoner, den QuantStudio 5 96-brunnars system möjliggör förbättrad datanoggrannhet och känslighet för ett brett utbud av livsmedelsskyddstillämpningar.
De QuantStudio 5 Food Safety System är ett PCR-system i realtid som ger höghastighetscykling med ett nytt, snabbt rampande Peltier-baserat termiskt cykelblock. Tillsammans med en Optical Fast 96-brunnars platta eller 8-brunnars remsor och ett varmstartat DNA-polymeras, inklusive en mastermix, miljömastermix och/eller SureTect™ PCR-analys av QuantStudio 5 Food Safety System levererar kompletta körningar på så snabbt som 30 minuter, beroende på din applikation.
  • Förkalibrerade färgämnen vid installation: FAMTM/SYBR® Green, VIC® /JOETM/HEX/TET, ABY/NEDTM/TAMRATM/Cy3® , JUN , ROXTM/Texas Red™ , MUSTANG PURPLE , Cy®5/LIZ™
Kontakta dina lokala representanter för tillgängligheten av dessa produkter i ditt land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring QuantStudio 5, 96 brunnar 0,1 ml Block Real Time PCR-system, stationär dator med RapidFinder Analysis v1.0, RNase Plate
Visningstyp Pekskärm
För användning med (applikation) QuantStudio 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system i realtid
Beskrivning PCR System med Desktop och RapidFinder Analysis Software