Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 5-paket
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Innehåll och lagring:
Ingen PC
PC (laptop)
PC (torn)
Blockkonfigurationer:
384-brunnar
96-brunnar
96-brunnar, Snabb
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
1 års tillverkarens + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års service på plats (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år)
1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (med 1 planerat underhåll/år)
1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
QuantStudio 5 realtids-PCR-system är tillgängligt från RSD som paket med:
- 96-brunnars termiska block: antingen 0,1 ml eller 0,2 ml brunnsvolym eller 384-brunnars termiska block
- Halv- eller heldags SmartStart-orienteringsutbildning
- Utan PC som fristående enhet med pekskärm, eller en extra bärbar dator eller tower-PC för att passa laboratoriets behov
- Val av ytterligare garantiskydd beroende på användarens behov
Nyckelfunktioner:
- Få tillgång till, analysera och dela data när som helst och var som helst— Övervaka dina körningar på distans, analysera sofistikerade datamängder på några minuter, lagra data på ett säkert utrymme och dela resultat online med kollegor över institutioner och runt om i världen, med –webbläsarbaserad programvara. Övervaka dina körningar i realtid från mobila enheter via Instrument Connect-mobilappen.
- Få resultat du kan lita på— Upptäck skillnader i målkvantitet så små som 1,5 gånger i singleplex-reaktioner och erhåll 10 loggar av linjärt dynamiskt område.
- Upprätta standard driftprocedurer och efterlevnad med lätthet— Låsta protokollmallar, inkörningskvalitetskontroll (QC)-feedback och QC-spårbarhet av förbrukningsvaror ger bättre kontroll över experimentella data. Realtidsexport av datamarkeringsspråk (RDML) är tillgänglig för kompatibilitet med MIQE-riktlinjer.
- Hjälper till att spara värdefull tid— 6 oberoende temperaturzoner för flexibilitet att köra flera experiment samtidigt. Snabb termisk cykling är också tillgänglig, vilket ger resultat på mindre än 30 minuter.
- Kom igång snabbt— Instrumentet är fabrikskalibrerat för optisk och termisk noggrannhet, snabb installation och omedelbar användning.
- Hoppa över inlärningskurvan— Med föroptimerade protokollmallar minimeras utbildningen för nya användare, vilket gör att du kan fokusera på din forskning.
- Maximera bänkutrymmet— Kompakt instrument kan konfigureras som en fristående enhet eller med en dator för att passa de flesta laboratoriebehov.
Specifikationer
Specifikationer
| Termisk noggrannhet | 0,25 °C |
| Innehåll och lagring | PC (laptop) |
| Termisk enhetlighet | 0,4 °C |
| Kapacitet | 96 |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Höjd (metrisk) | 40 cm |
| Bredd (metrisk) | 27 cm |
| Garanti | 1 års tillverkares + 3 års service på plats (inget planerat underhåll) |
| Djup (metriskt) | 50 cm |
| Termiskt område | 4 °C till 99,9 °C |
| Visa mer |