Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 5-paket
Product Code. 15751198 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Innehåll och lagring:
Ingen PC
PC (laptop)
PC (torn)
Blockkonfigurationer:
384-brunnar
96-brunnar
96-brunnar, Snabb
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
1 års tillverkarens + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års service på plats (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år)
1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (med 1 planerat underhåll/år)
1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
Unit Size:
Varje
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Innehåll och lagring Blockkonfigurationer Garanti Unit Size
15751198 PC (laptop) 96-brunnar 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15761198 Ingen PC 96-brunnar 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15711248 Ingen PC 96-brunnar 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) Varje
15781208 Ingen PC 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15721248 Ingen PC 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15781228 Ingen PC 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15711238 Ingen PC 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 3 års service på plats (inget planerat underhåll) Varje
15781238 Ingen PC 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15721218 Ingen PC 384-brunnar 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15751248 Ingen PC 384-brunnar 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) Varje
15751268 Ingen PC 384-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15761248 Ingen PC 384-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15771208 PC (laptop) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15701248 PC (laptop) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15771228 PC (laptop) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15751238 PC (laptop) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15701238 PC (laptop) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 3 års service på plats (inget planerat underhåll) Varje
15761238 PC (laptop) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15701218 PC (laptop) 384-brunnar 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15711218 PC (laptop) 384-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15741248 PC (laptop) 384-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15771198 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15701208 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkarens + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) Varje
15791208 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15721238 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års service på plats (inget planerat underhåll) Varje
15711258 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15791228 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15701258 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15741238 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15731218 PC (torn) 384-brunnar 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15721258 PC (torn) 384-brunnar 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) Varje
15741218 PC (torn) 384-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) Varje
15731258 PC (torn) 384-brunnar 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (med 1 planerat underhåll/år) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Product Code. 15751198 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. A29219
Tillsammans mot vetenskapliga milstolpar
Använd kampanjkoden 27938
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Med inbyggda säkerhetsfunktioner, låsta arbetsflöden, användarkontohantering och alternativ för webbläsarbaserad eller skrivbordsanalys hjälper QuantStudio 5 realtids-PCR-system att ansluta dig till din data lättare än någonsin tidigare och erbjuder kompromisslös prestanda och kvalitet.
QuantStudio 5 realtids-PCR-system är tillgängligt från RSD som paket med:
  • 96-brunnars termiska block: antingen 0,1 ml eller 0,2 ml brunnsvolym eller 384-brunnars termiska block
  • Halv- eller heldags SmartStart-orienteringsutbildning
  • Utan PC som fristående enhet med pekskärm, eller en extra bärbar dator eller tower-PC för att passa laboratoriets behov
  • Val av ytterligare garantiskydd beroende på användarens behov
Nyckelfunktioner:
  • Få tillgång till, analysera och dela data när som helst och var som helst— Övervaka dina körningar på distans, analysera sofistikerade datamängder på några minuter, lagra data på ett säkert utrymme och dela resultat online med kollegor över institutioner och runt om i världen, med –webbläsarbaserad programvara. Övervaka dina körningar i realtid från mobila enheter via Instrument Connect-mobilappen.
  • Få resultat du kan lita på— Upptäck skillnader i målkvantitet så små som 1,5 gånger i singleplex-reaktioner och erhåll 10 loggar av linjärt dynamiskt område.
  • Upprätta standard driftprocedurer och efterlevnad med lätthet— Låsta protokollmallar, inkörningskvalitetskontroll (QC)-feedback och QC-spårbarhet av förbrukningsvaror ger bättre kontroll över experimentella data. Realtidsexport av datamarkeringsspråk (RDML) är tillgänglig för kompatibilitet med MIQE-riktlinjer.
  • Hjälper till att spara värdefull tid— 6 oberoende temperaturzoner för flexibilitet att köra flera experiment samtidigt. Snabb termisk cykling är också tillgänglig, vilket ger resultat på mindre än 30 minuter.
  • Kom igång snabbt— Instrumentet är fabrikskalibrerat för optisk och termisk noggrannhet, snabb installation och omedelbar användning.
  • Hoppa över inlärningskurvan— Med föroptimerade protokollmallar minimeras utbildningen för nya användare, vilket gör att du kan fokusera på din forskning.
  • Maximera bänkutrymmet— Kompakt instrument kan konfigureras som en fristående enhet eller med en dator för att passa de flesta laboratoriebehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Termisk noggrannhet 0,25 °C
Innehåll och lagring PC (laptop)
Termisk enhetlighet 0,4 °C
Kapacitet 96
Visningstyp Pekskärm
Höjd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 27 cm
Garanti 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
Djup (metriskt) 50 cm
Termiskt område 4 °C till 99,9 °C
Beskrivning QuantStudio 5
Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) 0,2 ml: 6,5 °C/s
Excitation Ljusstark LED
Detektionsområde 96-brunnar, 450 till 680 nm/500 till 730 nm
Volym (metrisk) termiskt blockprov 0,2 ml (96-brunnar)
Flerfaldig 96-brunnar med upp till 6 mål
Upptäckt 96-brunnar, 6 frikopplade filter
Förkalibrerade färgämnen FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/ Texas Red, Mustang Purple, Cy™ 5/LIZ™, Cy™ 5,5
Blockkonfigurationer 96-brunnar