Läs mer
QuantStudio™ QuantStudio™ 5 realtids PCR-system, 96-brunn, 0,1 ml, laptop
Produktkod. 18815796
Change view
Kvantitet:
1 system
Produktkod. Kvantitet
18815796 1 system
1 options
Produktkod. 18815796 Leverantör QuantStudio™ Leverantörsnummer A28568
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Bärbara datorer
Designad för användare som behöver överlägsen prestanda, maximal färgämnesmångsidighet och säkerhetsalternativ i ett realtids PCR-system som är prisvärt och lätt att använda.
Den optimerade design- och analysmjukvaran är idealisk för både förstagångsanvändare och erfarna användare. När 5-systemet är anslutet till Thermo Fisher Cloud QuantStudio™ ger det tillgång till dina data var och när du vill. Med beprövad OptiFlex™ teknik (med 6 frikopplade kanaler och vit LED) och sex oberoende VeriFlex™ temperaturzoner QuantStudio™ möjliggör 5 96-brunnssystemet förbättrad datanoggrannhet och känslighet för ett brett spektrum av genomiska tillämpningar. 5-systemet QuantStudio™ erbjuder också inbyggda mjukvarufunktioner som elektronisk registersäkerhet och förebyggande av obehörig instrumentåtkomst för att underlätta efterlevnad av 21 CFR Part 11.
Funktioner i QuantStudio™ 5-systemet med 96-brunnsblock inkluderar:
  • Beprövad OptiFlex™ teknik (6 frikopplade kanaler/21 filterkombinationer med vit LED) för pålitliga resultat
  • Användarkontohantering, låst arbetsflöde och pausfunktioner för större kontroll över experimentdata
  • Inbyggda mjukvarufunktioner för att stödja efterlevnad av 21 CFR Part 11-riktlinjer
  • Säker molnbaserad programvara ger ökad tillgänglighet och lagringsmöjligheter
  • Förenklad instrumentprogramvara med interaktiv pekskärm för större användarvänlighet
  • 96-brunn 0,2 ml-format eller 96-brunn 0,1 ml-format
Thermo Fisher Cloud:
Thermo Fisher Cloud ger forskare en säker plats att lagra, analysera och dela data. Ladda upp data från instrumentet eller ladda upp dina egna filer var du än har webbåtkomst. Applied Biosystems qPCR-analysmoduler inom Thermo Fisher Cloud är webbläsarbaserade mjukvaruverktyg som är flexibla, snabba och enkla att använda.
Lätt att använda:
5 QuantStudio™ Real-Time PCR-systemet är kompakt i formen, fabrikskalibrerat och levereras i användarvänlig förpackning för att möjliggöra snabb och enkel installation för omedelbar användning. Den interaktiva pekskärmen ger en modern användbarhetsupplevelse och den förenklade instrumentprogramvaran/föroptimerade protokollmallarna gör det möjligt för användare på alla erfarenhetsnivåer att snabbt ställa in och starta en körning.
Design- och analysprogram:
Alternativ 1: QuantStudio™ Design och analys molnprogramvara
  • Stöder webbläsarbaserad systemkonfiguration med PC eller MAC
  • Strömlinjeformad mjukvara för förbättrad användbarhet och svarstid
  • Möjliggör säker åtkomst till dina data när och var du vill via molnet
  • Ingen programvara att installera, inga licenser och inga versioner att uppdatera
Alternativ 2: QuantStudio™ Design och analys skrivbordsprogramvara
  • Stöder traditionell samlokaliserad datorsystemkonfiguration på Windows™ 7 OS
  • Strömlinjeformad mjukvara för förbättrad användbarhet och svarstid
  • Inga licenser att köpa
Total kontroll:
Med inbyggda mjukvarufunktioner för att stödja efterlevnad av 21 CFR Part 11-riktlinjer, användarkontohantering, låst arbetsflöde och pausfunktioner, erbjuder 5-systemet QuantStudio™ användarna större kontroll över experimentdata
Multiplexprestandaresultat som du kan lita på:
Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med OptiFlex™ teknik. I 96-brunnssystemet har denna teknik 6 frikopplade excitations- och emissionsfilterkanaler, totalt 21 filterkombinationer, med vit LED.
Känslig dataanalys:
Detektera förändringar i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 logaritmar av linjärt dynamiskt omfång.
Hög applikationsmångsidighet:
Enkla och optimerade protokoll, tillförlitliga analyser och reagenser samt intuitiv mjukvara finns tillgängliga för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive genuttryck, genetisk variation, genreglering och mer.
Endast för forskningsändamål. Inte för användning i diagnostiska procedurer.
Beställningsinfo
Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Ej utbytbara
Formatera 96-brunnsplatta
Innehåll och lagring Bärbara datorer
För användning med (utrustning) QuantStudio™
Produktlinje QuantStudio
Visningstyp Pekskärm
Frakt skick Rumstemperatur
Volym (metrisk) termiskt blockprov 0.1 ml
Kvantitet 1 system