Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Spektralkalibreringsplatta 2 (ABY™ , JUN™ , MUSTANG PURPLE™ , NED™ och Cy™5-färgämnen), 384-brunnar
Produktkod. 15980253 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15980253 1 tallrik Varje
1 options
Produktkod. 15980253 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A26335
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna platta fastställer de rena färgämnesspektra och multikomponentvärden för ABY™ , JUN™ , MUSTANG PURPLE™ , NED™ och Cy ™5 färgämnen på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 384-brunnars realtids-PCR-system.
Denna platta fastställer de rena färgämnesspektra och multikomponentvärden för ABY™ , JUN™ , MUSTANG PURPLE™ , NED™ och Cy ™5 färgämnen på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 384-brunnars realtids-PCR-system. Det möjliggör samtidiga flera färgämneskalibreringar i en platta, vilket avsevärt minskar ansträngning och tid som krävs för färgämneskalibrering. Dessutom förbättrar formuleringarna av färgämnena i denna platta resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera de fluorescerande spektra för respektive sonder i dina realtids-PCR-experiment. Se instrumentets användarhandbok för fullständiga instruktioner om användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 384-brunnar
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C± 5 °C.
Kalibrerat färgämne Cy ™5, JUN™ , NED , Mustang Purple™ , ABY™
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (programversion 1.6 eller senare), QuantStudio™ 7 Flex (programversion 1.6 eller senare)
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp Kalibreringsplatta
För användning med (applikation) Spektralkalibrering
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 tallrik
Plattkompatibilitet 384-brunnar
Kalibreringstyp Kalibreringsstandarder
PCR-metod qPCR