Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex-paket
Produktkod. 15791188 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Innehåll och lagring:
PC (laptop)
PC (torn)
Blockkonfigurationer:
384-brunnar
96-brunnar
96-brunnar, Snabb
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år)
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Innehåll och lagring Blockkonfigurationer Garanti Förpackningsstorlek
15791188 PC (laptop) 384-brunnar 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15781168 PC (laptop) 96-brunnar 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15761158 PC (laptop) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15761168 PC (laptop) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15771188 PC (laptop) 384-brunnar 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15771168 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15731158 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15751168 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15741158 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15751188 PC (torn) 384-brunnar 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15781188 PC (torn) 384-brunnar 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15791188 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A27963
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Underlättar PCR-baserade applikationer i realtid med ett uppgraderbart blockval. Med ett förenklat arbetsflöde, intuitiv programvara och pekskärmsgränssnitt QuantStudio™ 6 Flex-systemet erbjuder exceptionell reproducerbarhet till ett pris du har råd med.
  • Det överkomliga priset gör att du kan få ett högpresterande instrument med minimal initial kapitalinvestering
  • Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan™ analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinexpressionsexperiment
  • Den intelligenta designen av QuantStudio™ plattform i kombination med Applied Biosystems™ instrumentets tillförlitlighet och noggrannhet
  • Lättanvänd programvara, responsiv pekskärm och enkelt blockbyte utan behov av några verktyg
  • De QuantStudio™ 6 Flex-systemet rymmer utbytet av ett 96-brunnars, 96-brunnars Fast eller 384-brunnars block
  • De QuantStudio™ 6 Flex-systemet kan också uppgraderas till en QuantStudio™ 7 Flexsystem vid ett senare tillfälle, allteftersom dina behov förändras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring PC (laptop)
Termisk enhetlighet 0,25 °C
Kapacitet 384
Visningstyp Pekskärm
Höjd (metrisk) 54.7 cm
Bredd (metrisk) 33.8 cm
Garanti 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år)
Djup (metriskt) 52.5 cm
Termiskt område 4 °C till 99,9 °C
Beskrivning QuantStudio 6 Flex
Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) 384-brunnar: 3,5 °C/s
Max. Kylhastighet 3,0 °C/s (384-brunnar)
Detektionsområde Excitation 455 till 672 nm, Emission 505 till 723 nm
Förkalibrerade färgämnen FFAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5,5
Vikt 38 kg
Blockkonfigurationer 384-brunnar