Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex-paket
Produktkod. p-7161534 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Innehåll och lagring:
PC (laptop)
PC (torn)
Blockkonfigurationer:
384-brunnar
96-brunnar
96-brunnar, Snabb
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15781168
Brand: Applied Biosystems™ A27181
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlättar PCR-baserade applikationer i realtid med ett uppgraderbart blockval. Med ett förenklat arbetsflöde, intuitiv programvara och pekskärmsgränssnitt QuantStudio™ 6 Flex-systemet erbjuder exceptionell reproducerbarhet till ett pris du har råd med.
  • Det överkomliga priset gör att du kan få ett högpresterande instrument med minimal initial kapitalinvestering
  • Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan™ analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinexpressionsexperiment
  • Den intelligenta designen av QuantStudio™ plattform i kombination med Applied Biosystems™ instrumentets tillförlitlighet och noggrannhet
  • Lättanvänd programvara, responsiv pekskärm och enkelt blockbyte utan behov av några verktyg
  • De QuantStudio™ 6 Flex-systemet rymmer utbytet av ett 96-brunnars, 96-brunnars Fast eller 384-brunnars block
  • De QuantStudio™ 6 Flex-systemet kan också uppgraderas till en QuantStudio™ 7 Flexsystem vid ett senare tillfälle, allteftersom dina behov förändras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Innehåll och lagring PC (laptop)
Termisk enhetlighet 0,25 °C
Kapacitet 96
Visningstyp Pekskärm
Höjd (metrisk) 54.7 cm
Bredd (metrisk) 33.8 cm
Garanti 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
Djup (metriskt) 52.5 cm
Termiskt område 4 °C till 99,9 °C
Beskrivning QuantStudio 6 Flex
Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) 96-brunnar: 3,9 °C/s
Max. Kylhastighet 3,6 °C/s (96-brunnar)
Detektionsområde Excitation 455 till 672 nm, Emission 505 till 723 nm
Volym (metrisk) termiskt blockprov 0,2 ml (96-brunnar)
Förkalibrerade färgämnen FFAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5,5
Vikt 38 kg
Blockkonfigurationer 96-brunnar
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado