Läs mer
QuantStudio™ QuantStudio™ 6 Flex Real-Time PCR System, 96-brunnars Snabb, stationär
Produktkod. 30019882 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 system
Produktkod. Kvantitet
30019882 1 system
1 options
Produktkod. 30019882 Leverantör QuantStudio™ Leverantörsnummer 4485697
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Innehåller
Stationär dator
Underlättar PCR-baserade applikationer i realtid med ett uppgraderbart blockval, så att du kan planera för experiment idag och växa med morgondagens behov.
Med ett förenklat arbetsflöde, intuitiv programvara och pekskärmsgränssnitt QuantStudio™ 6 Flex-systemet erbjuder exceptionell reproducerbarhet till ett pris du har råd med.
Funktioner av QuantStudio™ 6 Flex Real-Time PCR System inkluderar:
  • Det överkomliga priset gör att du kan få ett högpresterande instrument med minimal initial kapitalinvestering
  • Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan™ analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinexpressionsexperiment
  • Den intelligenta designen av QuantStudio™ plattform i kombination med Applied Biosystems™ instrumentets tillförlitlighet och noggrannhet
  • Lättanvänd programvara, responsiv pekskärm och enkelt blockbyte utan behov av några verktyg
Thermo Fisher Cloud:
Thermo Fisher Cloud ger forskare en säker plats att lagra, analysera och dela data. Applied Biosystems qPCR-analysmoduler inom Thermo Fisher Cloud är webbläsarbaserade mjukvaruverktyg som är flexibla, snabba och enkla att använda. Dessa mjukvaruverktyg är kompatibla med Mac eller PC samt de flesta Applied Biosystems instrumentfiltyper.
De QuantStudio™ 6 Flex-systemet rymmer utbytet av ett 96-brunnars, 96-brunnars Fast eller 384-brunnars block. Systemet levereras med en blocktyp (ett 96-brunnars block i detta fall); andra blocktyper kan köpas separat. För ett system som också stödjer TaqMan™ array-kort, såväl som automatisering, se vår QuantStudio™ 7 Flex-system. De QuantStudio™ 6 Flex-systemet kan också uppgraderas till en QuantStudio™ 7 Flexsystem vid ett senare tillfälle, allteftersom dina behov förändras. För den ultimata produktiviteten, överväg QuantStudio™ 12K Flex-system, som även rymmer TaqMan™ OpenArray™ tallrikar.
Uppgradera funktioner när du behöver dem:
De QuantStudio™ 6 Flex-systemet kan sömlöst uppgraderas till en QuantStudio™ 7 Flexsystem av en fältservicetekniker för att ge dig ytterligare automatiserings-, genomströmnings- och multiplexeringsmöjligheter.
Resultat du kan lita på:
Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med OptiFlex™ system, som har 5 kopplade excitations- och emissionsfilterkanaler.
Känslig dataanalys:
Upptäck förändringar i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 loggar av linjärt dynamiskt område.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Utbytbar
Formatera 96-brunnsplatta
Innehåll och lagring Stationära datorer
För användning med (utrustning) QuantStudio™
Produktlinje QuantStudio
Kvantitet 1 system