Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0,2 ml, 96-brunnars förpackning
Produktkod. 16267631 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
Innehåll och lagring:
PC (laptop)
PC (torn)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Garanti Innehåll och lagring Förpackningsstorlek
16267631 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) - -
16287631 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) PC (laptop) Varje
16207641 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) PC (torn) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16267631 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A44288
Beräknad leverans: 30-10-2026
Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro realtids-PCR-system lägger till innovativa smarta funktioner till realtids-PCR (qPCR) arbetsflödet, allt i ett kompakt utrymme. Erbjuder ansiktsautentisering, röstkommandon, Smart Help, multiplexfunktion, motoriserade utbytbara block, förenklat arbetsflöde, intuitiv programvara och stort kapacitivt pekskärmsgränssnitt.
Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO realtids-PCR-system har alla funktioner i QS6 FLEX-systemet med tillagda smarta funktioner för att leverera en smart, innovativ och labbförändrande arbetsflödesupplevelse, inklusive:
  • Ansiktsautentisering; Handsfree-inloggning och tillgång till din personliga profil
  • Hands-free-drift Utför grundläggande funktioner med röstkommandon
  • Arbetsflöde för smart plattor för radiofrekvensidentifiering (RFID); 2 inbyggda RFID-läsare för att upptäcka och avkoda Applied Biosystems™ TaqMan™ smarta plattor
  • Smart Help; För snabbare, effektivare och mer effektiv lösning av instrument- och tillämpningsproblem
  • Smart fjärrsupport; Ett samarbetsverktyg för ljud/video i realtid och ett avancerat stödverktyg för fjärrskrivbord som minskar instrumentstopp från dagar till minut
  • Exceptionell reproducerbarhet med minimal brunn till brunn och instrument-till-instrument variation.
  • Systemet är designat för ultimat användarvänlighet och erbjuder hög kvalitet, utmärkt tillförlitlighet och en optimal användarupplevelse för forskare som vill arbeta smartare i labbet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Utbytbar
Formatera 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) QuantStudio™ , ViiA™ 6 System
Produktlinje QuantStudio™ 6 PRO
Visningstyp Pekskärm
Garanti 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)