Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0,2 ml, 96-brunnars förpackning
Produktkod. 16287631 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Innehåll och lagring:
PC (laptop)
PC (torn)
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Innehåll och lagring Garanti Förpackningsstorlek
16287631 PC (laptop) 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
16267631 - 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) -
16207641 PC (torn) 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16287631 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A44290
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro realtids-PCR-system lägger till innovativa smarta funktioner till realtids-PCR (qPCR) arbetsflödet, allt i ett kompakt utrymme. Erbjuder ansiktsautentisering, röstkommandon, Smart Help, multiplexfunktion, motoriserade utbytbara block, förenklat arbetsflöde, intuitiv programvara och stort kapacitivt pekskärmsgränssnitt.
Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO realtids-PCR-system har alla funktioner i QS6 FLEX-systemet med tillagda smarta funktioner för att leverera en smart, innovativ och labbförändrande arbetsflödesupplevelse, inklusive:
  • Ansiktsautentisering; Handsfree-inloggning och tillgång till din personliga profil
  • Hands-free-drift Utför grundläggande funktioner med röstkommandon
  • Arbetsflöde för smart plattor för radiofrekvensidentifiering (RFID); 2 inbyggda RFID-läsare för att upptäcka och avkoda Applied Biosystems™ TaqMan™ smarta plattor
  • Smart Help; För snabbare, effektivare och mer effektiv lösning av instrument- och tillämpningsproblem
  • Smart fjärrsupport; Ett samarbetsverktyg för ljud/video i realtid och ett avancerat stödverktyg för fjärrskrivbord som minskar instrumentstopp från dagar till minut
  • Exceptionell reproducerbarhet med minimal brunn till brunn och instrument-till-instrument variation.
  • Systemet är designat för ultimat användarvänlighet och erbjuder hög kvalitet, utmärkt tillförlitlighet och en optimal användarupplevelse för forskare som vill arbeta smartare i labbet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring PC (laptop)
Termisk enhetlighet 0,4 °C
Kapacitet 96
Visningstyp Pekskärm
Höjd (metrisk) 54.7 cm
Bredd (metrisk) 33.8 cm
Garanti 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
Djup (metriskt) 52.5 cm
Termiskt område 4 °C till 99,9 °C
Max. Ramphastighet 6,5 °C/s
Beskrivning QuantStudio 6 PRO
Excitation Ljusstark LED
Volym (metrisk) termiskt blockprov 0,2 ml (96-brunnar)
Flerfaldig 5/6 mål
Upptäckt CMOS-teknik
Förkalibrerade färgämnen FFAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5,5
Vikt 38 kg
Blockkonfigurationer 96-brunnar