Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System utökat garantipaket
Produktkod. 17102126 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Formatera:
96-brunnsplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
17102126 96-brunnsplatta Varje
1 options
Produktkod. 17102126 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A47204
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägger till innovativa smarta funktioner till PCR (qPCR)-arbetsflödet i realtid, allt i ett kompakt fotavtryck.
  • Inkluderar ansiktsautentisering, röstkommandon, smart hjälp, multiplexfunktion, motoriserade utbytbara block, förenklat arbetsflöde, intuitiv programvara och stort kapacitivt pekskärmsgränssnitt. De QuantStudio 6 Pro-systemet ger exceptionell reproducerbarhet med minimal variation från brunn till brunn och instrument till instrument. Systemet är designat för ultimat användarvänlighet och erbjuder hög kvalitet, utmärkt tillförlitlighet och en optimal användarupplevelse för forskare som vill arbeta smartare i labbet. Detta paket inkluderar QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System, SmartStart orientering och en utökad garanti.
  • Enkel och bekväm handsfree-manövrering med ansiktsautentisering och röstkommandon
  • Minskade fel och manuella inmatningar med smart qPCR-arbetsflöde och TaqMan Arrayplattor med RFID
  • Utrymmesbesparingar med litet fotavtryck och verklig fristående drift; ställ in, starta, övervaka och analysera direkt på pekskärmen
  • Användningsmångsidighet med enkelt byta block och tre olika blocktyper
  • Ökad produktivitet med automationskompatibilitet för 24/7-drift
  • Få tillgång till, analysera och dela data när som helst och var som helst med vår Connect molnbaserade plattform för informationsåtkomst i realtid, säker datalagring och delning av resultat online
  • Övervaka experiment på distans med övervakningsappen Instrument Connect
  • Design och analysmjukvara som är kompatibel med PC och Mac operativsystem
  • Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan Analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
  • Designad för en enkel och kraftfull qPCR-upplevelse. Handsfree-drift med ansiktsautentisering och röstkommandon gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt komma åt sina personliga profiler och inställningar utan att ens ta av sig handskarna.
  • Med inbyggda RFID-läsare, QuantStudio 6 Pro-systemet har kapacitet att köra TaqMan Arrayplattor med RFID-taggar. Dessa RFID-taggar förenklar dataspårning (med inbäddat lotnummer, utgångsdatum, osv.) och minska behovet av manuell datainmatning med förladdad analyslayout, färgämnesinformation och termiskt protokoll. Genom att automatisera denna dataöverföring kan användare enkelt ladda plattan och starta körningen utan att —behöva ange någon data.
  • Minimera stilleståndstiden med premiumserviceerbjudanden för QuantStudio 6 Pro-system. Smart Help låter användare kontakta teknisk support direkt från pekskärmen, utan att behöva ladda ner filer eller spendera tid på telefonen. Erfarna tekniker kommer att analysera förfrågan och svara enligt användarens ’preferenser (telefon eller e-post) och lösa problemet så snabbt som möjligt.
  • Connect-plattformen ger forskare en säker plats att lagra, analysera och dela data. Applied Biosystems qPCR-analysmoduler inom plattformen är webbläsarbaserade mjukvaruverktyg som är flexibla, snabba och lätta att använda. Dessa mjukvaruverktyg stöder en mängd olika analyser inklusive relativ kvantifiering, standardkurva, high resolution melt (HRM) , genotypning och närvaro/frånvaro. De är kompatibla med Mac eller PC samt de flesta Applied Biosystems instrumentfiltyper.
  • Rymmer utbyte av 96-brunnars (0,2 ml), 96-brunnars (0,1 ml) och 384-brunnars block. Systemet levereras med en blocktyp; andra blocktyper kan köpas separat. I För ett system som stöder TaqMan matriskort och automatisering, se vår QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System. Och för den ultimata flexibiliteten, överväg QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System, som även rymmer TaqMan OpenArray tallrikar.
  • Enkla arbetsflöden, pålitliga analyser och reagenser, flera format och intuitiv programvara är tillgängliga för ett brett spektrum av applikationer, inklusive genuttryck, genetisk variation och genreglering.
  • Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med OptiFlex system, som har sex frikopplade excitations- och emissionsfilterkanaler med 21 filterkombinationer för maximal multiplexering och kemiflexibilitet.
  • Upptäck förändringar i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 loggar av linjärt dynamiskt område.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Utbytbar
Formatera 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) QuantStudio™ , ViiA™ 6 System
Kapacitet 0.1 mL
Produktlinje QuantStudio
Visningstyp Pekskärm