Beskrivning
- Det överkomliga priset gör att du kan få ett högpresterande instrument med minimal initial kapitalinvestering
- Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan™-analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
- Den intelligenta designen av QuantStudio™-plattformen kombinerad med Applied Biosystems™ -nstrumentets tillförlitlighet och noggrannhet
- Lättanvänd programvara, responsiv pekskärm och enkelt blockbyte utan behov av några verktyg
- QuantStudio™ 6 Flex-system rymmer mångsidigheten av 4 utbytbara block
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | PC (laptop) |
| Termisk enhetlighet | 0,25 °C |
| Kapacitet | 96 |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Höjd (metrisk) | 54.7 cm |
| Bredd (metrisk) | 33.8 cm |
| Garanti | 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) |
| Djup (metriskt) | 52.5 cm |
| Termiskt område | 4 °C till 99,9 °C |
| Beskrivning | QuantStudio 7 Flex |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?