Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex-paket
Produktkod. 15741168 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Innehåll och lagring:
PC (laptop)
PC (torn)
Blockkonfigurationer:
384-brunnar
96-brunnar
96-brunnar, Snabb
TaqMan Array-kort
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år)
1 års tillverkares + 3 års service på plats(med 1 planerat underhåll/år)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15741168
Brand: Applied Biosystems™ A27177
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Levererar den bevisade tillförlitligheten, känsligheten och noggrannheten hos Applied Biosystems ViiA 7-system i en ny industriell design. QuantStudio 7 Flex-system har optimerats för att möjliggöra det bredaste utbudet av kvantitativa PCR-tillämpningar, med ytterligare färgämnen, format och automationsalternativ.
  • Det överkomliga priset gör att du kan få ett högpresterande instrument med minimal initial kapitalinvestering
  • Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan™-analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
  • Den intelligenta designen av QuantStudio™-plattformen kombinerad med Applied Biosystems™ -nstrumentets tillförlitlighet och noggrannhet
  • Lättanvänd programvara, responsiv pekskärm och enkelt blockbyte utan behov av några verktyg
  • QuantStudio™ 6 Flex-system rymmer mångsidigheten av 4 utbytbara block
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring PC (torn)
Termisk enhetlighet 0,25 °C
Kapacitet 96
Visningstyp Pekskärm
Höjd (metrisk) 54.7 cm
Bredd (metrisk) 33.8 cm
Garanti 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år)
Djup (metriskt) 52.5 cm
Termiskt område 4 °C till 99,9 °C
Beskrivning QuantStudio 7 Flex
Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) 96-brunnar: 3,9 °C/s
Max. Kylhastighet 3,6 °C/s (96-brunnar)
Excitation Excitation 455 till 672 nm, Emission 505 till 723 nm
Volym (metrisk) termiskt blockprov 0,2 ml (96-brunnar)
Förkalibrerade färgämnen FFAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5,5
Vikt 38 kg
Blockkonfigurationer 96-brunnar