Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex-paket
Product Code. 15761178 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Innehåll och lagring:
PC (laptop)
PC (torn)
Blockkonfigurationer:
384-brunnar
96-brunnar
96-brunnar, Snabb
TaqMan Array-kort
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år)
1 års tillverkares + 3 års service på plats(med 1 planerat underhåll/år)
Unit Size:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Innehåll och lagring Blockkonfigurationer Garanti Unit Size
15761178 PC (laptop) TaqMan Array-kort 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15721178 PC (laptop) 96-brunnar 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15711168 PC (laptop) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15701178 PC (laptop) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15721168 PC (laptop) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15741178 PC (laptop) 384-brunnar 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15791158 PC (laptop) 384-brunnar 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15711178 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15741168 PC (torn) 96-brunnar 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15791168 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15731168 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15731178 PC (torn) 384-brunnar 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15701168 PC (torn) 384-brunnar 1 års tillverkares + 3 års service på plats(med 1 planerat underhåll/år) Varje
15751178 PC (torn) TaqMan Array-kort 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15781158 PC (torn) TaqMan Array-kort 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 15761178 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. A27191
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Levererar den bevisade tillförlitligheten, känsligheten och noggrannheten hos Applied Biosystems ViiA 7-system i en ny industriell design. QuantStudio 7 Flex-system har optimerats för att möjliggöra det bredaste utbudet av kvantitativa PCR-tillämpningar, med ytterligare färgämnen, format och automationsalternativ.
  • Det överkomliga priset gör att du kan få ett högpresterande instrument med minimal initial kapitalinvestering
  • Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan™-analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
  • Den intelligenta designen av QuantStudio™-plattformen kombinerad med Applied Biosystems™ -nstrumentets tillförlitlighet och noggrannhet
  • Lättanvänd programvara, responsiv pekskärm och enkelt blockbyte utan behov av några verktyg
  • QuantStudio™ 6 Flex-system rymmer mångsidigheten av 4 utbytbara block
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring PC (laptop)
Termisk enhetlighet 0,25 °C
Visningstyp Pekskärm
Höjd (metrisk) 54.7 cm
Bredd (metrisk) 33.8 cm
Garanti 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
Djup (metriskt) 52.5 cm
Termiskt område 4 °C till 99,9 °C
Beskrivning QuantStudio 7 Flex
Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) TAC: 4,3 °C/s
Max. Kylhastighet 3,7 °C/s (TAC)
Excitation Excitation 455 till 672 nm, Emission 505 till 723 nm
Förkalibrerade färgämnen FFAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5,5
Vikt 38 kg
Blockkonfigurationer TaqMan Array-kort