Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex-paket
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Innehåll och lagring:
PC (laptop)
PC (torn)
Blockkonfigurationer:
384-brunnar
96-brunnar
96-brunnar, Snabb
TaqMan Array-kort
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år)
1 års tillverkares + 3 års service på plats(med 1 planerat underhåll/år)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Det överkomliga priset gör att du kan få ett högpresterande instrument med minimal initial kapitalinvestering
- Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan™-analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
- Den intelligenta designen av QuantStudio™-plattformen kombinerad med Applied Biosystems™ -nstrumentets tillförlitlighet och noggrannhet
- Lättanvänd programvara, responsiv pekskärm och enkelt blockbyte utan behov av några verktyg
- QuantStudio™ 6 Flex-system rymmer mångsidigheten av 4 utbytbara block
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | PC (laptop) |
| Termisk enhetlighet | 0,25 °C |
| Kapacitet | 96 |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Höjd (metrisk) | 54.7 cm |
| Bredd (metrisk) | 33.8 cm |
| Garanti | 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) |
| Djup (metriskt) | 52.5 cm |
| Termiskt område | 4 °C till 99,9 °C |
| Beskrivning | QuantStudio 7 Flex |
| Visa mer |