Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 PRO 0,2 ml, 96-brunnars förpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16277631 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Innehåll och lagring:
Ingen PC
PC (laptop)
PC (torn)
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16277631
Brand: Applied Biosystems™ A44289
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System lägger till innovativa smarta funktioner till realtids PCR (qPCR) arbetsflödet, allt i ett kompakt fotavtryck. Erbjuder ansiktsautentisering, röstkommandon, Smart Help, multiplexfunktion, motoriserade utbytbara block, förenklat arbetsflöde, intuitiv programvara och stort kapacitivt pekskärmsgränssnitt.
Funktioner av QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System inkluderar:
  • Enkel och bekväm handsfree-manövrering med ansiktsautentisering och röstkommandon
  • Minskade fel och manuella inmatningar med smart qPCR-arbetsflöde och TaqMan Arrayplattor med RFID
  • Utrymmesbesparingar med litet fotavtryck och verklig fristående drift; ställ in, starta, övervaka och analysera direkt på pekskärmen
  • Sinnesro med Smart Hjälp; kontakta teknisk support direkt från pekskärmen
  • Minskad stilleståndstid med Smart Remote Support; visa problem för teknisk support för snabb lösning
  • Användningsmångsidighet med enkelt byta block och fyra olika blocktyper
  • Ökad produktivitet med automationskompatibilitet för 24/7-drift
  • Få tillgång till, analysera och dela data när som helst och var som helst med vår Connect molnbaserade plattform för informationsåtkomst i realtid, säker datalagring och delning av resultat online
  • Övervaka experiment på distans med övervakningsappen Instrument Connect
  • Design och analysmjukvara som är kompatibel med PC och Mac operativsystem
  • Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan Analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
  • Ger exceptionell reproducerbarhet med minimal variation från brunn till brunn och instrument till instrument
  • Systemet är designat för ultimat användarvänlighet och erbjuder hög kvalitet, utmärkt tillförlitlighet och en optimal användarupplevelse för forskare som vill arbeta smartare i labbet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Ingen PC
Termisk enhetlighet 0,4 °C
Kapacitet 96
Visningstyp Pekskärm
Höjd (metrisk) 54.7 cm
Bredd (metrisk) 33.8 cm
Garanti 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
Djup (metriskt) 52.5 cm
Termiskt område 4 °C till 99,9 °C
Max. Ramphastighet 6,5 °C/s
Beskrivning QuantStudio 7 PRO
Excitation Ljusstark LED
Volym (metrisk) termiskt blockprov 0,2 ml (96-brunnar)
Flerfaldig 5/6 mål
Upptäckt CMOS-teknik
Förkalibrerade färgämnen FFAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5,5
Vikt 38 kg
Blockkonfigurationer 96-brunnar