Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 PRO 0,2 ml, 96-brunnars förpackning
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Funktioner av QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System inkluderar:
- Enkel och bekväm handsfree-manövrering med ansiktsautentisering och röstkommandon
- Minskade fel och manuella inmatningar med smart qPCR-arbetsflöde och TaqMan Arrayplattor med RFID
- Utrymmesbesparingar med litet fotavtryck och verklig fristående drift; ställ in, starta, övervaka och analysera direkt på pekskärmen
- Sinnesro med Smart Hjälp; kontakta teknisk support direkt från pekskärmen
- Minskad stilleståndstid med Smart Remote Support; visa problem för teknisk support för snabb lösning
- Användningsmångsidighet med enkelt byta block och fyra olika blocktyper
- Ökad produktivitet med automationskompatibilitet för 24/7-drift
- Få tillgång till, analysera och dela data när som helst och var som helst med vår Connect molnbaserade plattform för informationsåtkomst i realtid, säker datalagring och delning av resultat online
- Övervaka experiment på distans med övervakningsappen Instrument Connect
- Design och analysmjukvara som är kompatibel med PC och Mac operativsystem
- Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan Analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
- Ger exceptionell reproducerbarhet med minimal variation från brunn till brunn och instrument till instrument
- Systemet är designat för ultimat användarvänlighet och erbjuder hög kvalitet, utmärkt tillförlitlighet och en optimal användarupplevelse för forskare som vill arbeta smartare i labbet
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | PC (laptop) |
| Termisk enhetlighet | 0,4 °C |
| Kapacitet | 96 |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Höjd (metrisk) | 54.7 cm |
| Bredd (metrisk) | 33.8 cm |
| Garanti | 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) |
| Djup (metriskt) | 52.5 cm |
| Termiskt område | 4 °C till 99,9 °C |
| Max. Ramphastighet | 6,5 °C/s |
| Visa mer |