Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System, AB Assurance utökad garanti, SmartStart , 384-brunn
Handla allt Applied Biosystems Produkter
:
Rumstemperatur
Beskrivning
- Lägger till innovativa smarta funktioner till PCR (qPCR)-arbetsflödet i realtid, allt i ett kompakt fotavtryck
- De QuantStudio 7 Pro-systemet erbjuder exceptionell reproducerbarhet med minimal variation från brunn till brunn och instrument till instrument
- Systemet är designat för ultimat användarvänlighet och erbjuder hög kvalitet, hög genomströmning och utmärkt tillförlitlighet
- Enkel och bekväm handsfree-manövrering med ansiktsautentisering och röstkommandon
- Minskade fel och manuella inmatningar med smart qPCR-arbetsflöde och TaqMan Arrayplattor med RFID
- Utrymmesbesparingar med litet fotavtryck och verklig fristående drift; ställ in, starta, övervaka och analysera direkt på pekskärmen
- Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan Analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
- En optimal användarupplevelse för forskare som vill arbeta smartare i labbet
- Paketet inkluderar QuantStudio 7™ Pro Real-Time PCR System, SmartSmart™ Orientering och ett års utökad garanti
- Garantin inkluderar omfattande servicetäckning och ett planerat underhållsbesök
Garanti
1 år förlängt
Specifikationer
Specifikationer
| Blockformat | Utbytbar |
| Innehåll och lagring | QuantStudio™ 7 Pro Real Time PCR-system (384-brunnars, 0,02 ml block), 1 års utökad garanti och SmartStart™ orientering |
| För användning med (utrustning) | Termocykler i realtid |
| Produktlinje | QuantStudio™ |
| Visningstyp | 30,08 cm Färgpekskärm |
| Gröna funktioner | Energieffektiv, färre resurser används och mindre avfall |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Beskrivning | QuantStudio 7 Pro |
| Kvantitet | 1 paket |
Endast för forskning