Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System utökat garantipaket
Produktkod. 17172106 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Blockformat:
Utbytbar
Produktkod. Blockformat
17172106 Utbytbar
1 options
Produktkod. 17172106 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A45585
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägger till innovativa smarta funktioner till PCR (qPCR)-arbetsflödet i realtid, allt i ett kompakt fotavtryck.
  • Inkluderar ansiktsautentisering, röstkommandon, smart hjälp, multiplexfunktion, motoriserade utbytbara block, förenklat arbetsflöde, intuitiv programvara och stort kapacitivt pekskärmsgränssnitt.
  • Ger reproducerbarhet med minimal variation från brunn till brunn och instrument till instrument.
  • Systemet är designat för ultimat användarvänlighet och erbjuder hög kvalitet, utmärkt tillförlitlighet och en optimal användarupplevelse för forskare som vill arbeta smartare i labbet.
  • Enkel och bekväm handsfree-manövrering med ansiktsautentisering och röstkommandon
  • Få tillgång till, analysera och dela data när som helst och var som helst med vår Connect molnbaserade plattform för informationsåtkomst i realtid, säker datalagring och delning av resultat online
  • Connect-plattformen ger forskare en säker plats att lagra, analysera och dela data. Applied Biosystems qPCR-analysmoduler inom plattformen är webbläsarbaserade mjukvaruverktyg som är flexibla, snabba och enkla att använda. Dessa mjukvaruverktyg stöder en mängd olika analyser inklusive relativ kvantifiering, standardkurva, high resolution melt (HRM) , genotypning och närvaro/frånvaro. De är kompatibla med Mac eller PC samt de flesta Applied Biosystems instrumentfiltyper
  • Systemet levereras med en blocktyp; andra blocktyper kan köpas separat.
  • Dessutom en Orbitor Microplate Mover är tillgänglig för detta system för att stödja högkapacitetsarbetsflöden.
  • Kör hundratals PCR-reaktioner i realtid med hjälp av TaqMan Array 384-brunnars mikrofluidkort. Och när den är integrerad med Orbitor Microplate Mover (tillgänglig separat), den QuantStudio 7 Pro-systemet maximerar dina genomströmningsmöjligheter.
  • Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med OptiFlex system, som har sex frikopplade excitations- och emissionsfilterkanaler med 21 filterkombinationer för maximal multiplexering och kemiflexibilitet.
  • Upptäck förändringar i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 loggar av linjärt dynamiskt område.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Utbytbar
Formatera 384-brunnars tallrik
För användning med (utrustning) QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produktlinje QuantStudio
Visningstyp Pekskärm
Frakt skick Rumstemperatur
Beskrivning Laptop