Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System Extended Warranty Package, 96-brunnars, 0,2 mL
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
- Lägger till innovativa smarta funktioner till PCR (qPCR)-arbetsflödet i realtid, allt i ett kompakt fotavtryck
- De QuantStudio 7 Pro-systemet erbjuder exceptionell reproducerbarhet med minimal variation från brunn till brunn och instrument till instrument
- Systemet är designat för ultimat användarvänlighet och erbjuder hög kvalitet, hög genomströmning och utmärkt tillförlitlighet
- Enkel och bekväm handsfree-manövrering med ansiktsautentisering och röstkommandon
- Minskade fel och manuella inmatningar med smart qPCR-arbetsflöde och TaqMan Arrayplattor med RFID
- Utrymmesbesparingar med litet fotavtryck och verklig fristående drift; ställ in, starta, övervaka och analysera direkt på pekskärmen
- Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan Analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
- En optimal användarupplevelse för forskare som vill arbeta smartare i labbet
- Paketet inkluderar QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System, SmartSmart Orientering och tre års utökad garanti
- Utökad garanti inkluderar omfattande servicetäckning och ett planerat underhållsbesök
Spezifikation
Spezifikation
| Blockformat | Utbytbar |
| Innehåll och lagring | QuantStudio 7 Pro Real Time PCR System, 96-brunnars, 0,2 ml block med 3 års utökad garanti och SmartStart orientering |
| För användning med (utrustning) | Termocykler i realtid |
| Visningstyp | 30,08 cm Färgpekskärm |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | System + SmartStart + 3 års förlängd garanti |
| Kundutbildning | 1 dag på kundsidan |
| Total servicetäckning | 1 års tillverkargaranti och 1 års fältservice med PM |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?