Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Tac System utökat garantipaket
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- Inkluderar ansiktsautentisering, röstkommandon, smart hjälp, multiplexfunktion, motoriserade utbytbara block, förenklat arbetsflöde, intuitiv programvara och stort kapacitivt pekskärmsgränssnitt. Ger exceptionell reproducerbarhet med minimal variation från brunn till brunn och instrument till instrument. Systemet är designat för ultimat användarvänlighet och erbjuder hög kvalitet, utmärkt tillförlitlighet och en optimal användarupplevelse för forskare som vill arbeta smartare i labbet.
- Enkel och bekväm handsfree-manövrering med ansiktsautentisering och röstkommandon
- Minskade fel och manuella inmatningar med smart qPCR-arbetsflöde och TaqMan Arrayplattor med RFID
- Utrymmesbesparingar med litet fotavtryck och verklig fristående drift; ställ in, starta, övervaka och analysera direkt på pekskärmen
- Användningsmångsidighet med enkelt byta block och fyra olika blocktyper
- Ökad produktivitet med automationskompatibilitet för 24/7-drift
- Få tillgång till, analysera och dela data när som helst och var som helst med vår Connect molnbaserade plattform för informationsåtkomst i realtid, säker datalagring och delning av resultat online
- Övervaka experiment på distans med övervakningsappen Instrument Connect
- Design och analysmjukvara som är kompatibel med PC och Mac operativsystem
- Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan Analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
- Connect-plattformen ger forskare en säker plats att lagra, analysera och dela data. Applied Biosystems qPCR-analysmoduler inom plattformen är webbläsarbaserade mjukvaruverktyg som är flexibla, snabba och enkla att använda. Dessa mjukvaruverktyg stöder en mängd olika analyser inklusive relativ kvantifiering, standardkurva, high resolution melt (HRM) , genotypning och närvaro/frånvaro. De är kompatibla med Mac eller PC samt de flesta Applied Biosystems instrumentfiltyper.
- Systemet levereras med en blocktyp; andra blocktyper kan köpas separat. Dessutom en Orbitor Microplate Mover är tillgänglig för detta system för att stödja högkapacitetsarbetsflöden. För ett mer prisvärt system som inte stöder TaqMan matriskort eller automatisering (men det kan uppgraderas för att göra det vid ett senare tillfälle), se vår QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR-system. Och för den ultimata flexibiliteten, överväg QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System, som även rymmer TaqMan OpenArray tallrikar.
- Kör hundratals PCR-reaktioner i realtid utan ansträngning TaqMan Array 384-brunnars mikrofluidkort. Och när den är integrerad med Orbitor Microplate Mover (tillgänglig separat), den QuantStudio 7 Pro-systemet maximerar dina genomströmningsmöjligheter.
- Enkla arbetsflöden, pålitliga analyser och reagenser, flera format och intuitiv programvara är tillgängliga för ett brett spektrum av applikationer, inklusive genuttryck, genetisk variation och genreglering.
- Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med OptiFlex system, som har sex frikopplade excitations- och emissionsfilterkanaler med 21 filterkombinationer för maximal multiplexering och kemiflexibilitet.
- Upptäck förändringar i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 loggar av linjärt dynamiskt område.
Specifikationer
Specifikationer
| Blockformat | Utbytbar |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ , ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | QuantStudio |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Beskrivning | Laptop |