Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ AutoRun Digital PCR Suite, dubbel konfigurationsuppgradering
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Uppgradera ditt befintliga Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system till QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration, en integrerad systemlösning som skalar exakt nukleinsyrakvantifiering och erbjuder intuitiv automation för att stödja produktivitet och påskynda framsteg.
QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration, består av två QuantStudio Absolute Q digitala PCR-system integrerade med Spinnaker Microplate Mover via den lättanvända Momentum Workflow Scheduler Software för att hantera lastning och lossning av plattor i ett automatiserat arbetsflöde. Genom att utnyttja kraften i två digitala PCR-system i ditt automatiserade arbetsflöde kan du fördubbla din genomströmning samtidigt som du stärker din verksamhets motståndskraft.
Med QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration, kan du:
- Hjälp till att maximera processeffektiviteten med flerdagars och helgfria operationer som stödjer upp till 80 förmonterade reaktionsplåtar per batchkörning
- Återvinn värdefull tid för operatören med kontinuerlig bearbetning av plattor som inte kräver operatörens inmatning.
- Öka produktiviteten med en intuitiv programvara för installation, övervakning och analys, inklusive kraftfulla studier med flera plattor
- Förenkla samordning och prioritering för fleranvändarsystem
Förvaring och hantering av plåtar
Två förkonfigurerade lagrings- och hanteringsalternativ för plåtar finns tillgängliga: slumpmässiga tillgångshotell och sekventiella åtkomststackar.
Slumpmässiga tillgångshotell erbjuder extra flexibilitet för multi-användardrift genom att möjliggöra tillägg av plattor samt prioritering av plattbearbetning medan en batch redan är under behandling.
Kraftfull och intuitiv programvara
QuantStudio Absolute Q dPCR-programvaran är utformad för att komplettera vårt intuitiva arbetsflöde och spara tid och ansträngning. Parametrar som plattformat, optiska kanaler och termiska förhållanden kan enkelt modifieras för att snabbt generera data.
Det rena och kraftfulla dataanalysgränssnittet erbjuder en rad alternativ för databehandling. Oavsett om man visualiserar multiplexerade data eller beräknar koncentrationer över replikater kan resultaten exporteras för nedströmsanalys eller sammanställas till en lättläst rapport med bara några klick. Dessutom skalar programvaran efter dina behov med multi-plate och multibatch-analysmöjligheter.
Inkluderade säkerhets-, revisions- och e-signatur (SAE)-programfunktioner som stödjer efterlevnad av 21CFR del 11 för reglerade miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Absolut Q™ |
| Spänning | 100 till 240 V |
| För användning med (applikation) | Digital PCR |
| Kvantitet | 1 uppgradering |
| Kalibreringstyp | Positionell undervisning |