Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ AutoRun Digital PCR Suite, enkel till dubbel konfigurationsuppgradering
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Uppgradera din befintliga QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Single Configuration, till AutoRun QuantStudio Absolute Q Digital PCR Suite, Dual Configuration, en integrerad systemlösning som skalar precis nukleinsyrakvantifiering och erbjuder intuitiv automation för att stödja produktivitet och påskynda framsteg.
QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration, består av två QuantStudio Absolute Q digitala PCR-system integrerade med Spinnaker Microplate Mover via den lättanvända Momentum Workflow Scheduler Software för att hantera lastning och lossning av plattor i ett automatiserat arbetsflöde. Genom att utnyttja kraften i två digitala PCR-system i ditt automatiserade arbetsflöde kan du fördubbla din genomströmning samtidigt som du stärker din verksamhets motståndskraft.
Denna uppgradering inkluderar ett platsfäste, en Nest-adapter, nödvändiga kablar och en uppdaterad Thermo Scientific™ Momentum Workflow Software-licens för att stödja integration av det andra QuantStudio Absolute Q Digital PCR-systemet.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Absolut Q™ |
| Spänning | 100 till 240 V |
| För användning med (applikation) | Digital PCR |
| Kvantitet | 1 uppgradering |
| Kalibreringstyp | Positionell undervisning |