Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ AutoRun dPCR Suite, enkel konfigurationsuppgradering
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Uppgradera ditt befintliga Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q digitala PCR-system till QuantStudio AutoRun Digital PCR Suite, Single Configuration, som är en integrerad systemlösning som skalar exakt kvantifiering av nukleinsyror och erbjuder intelligent automation för att stödja handsfree-drift.
Med QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite kan du:
- Öka QuantStudio Absolute Q användningen av dPCR-systemet med flerdagars obemannad drift
- Återvinn värdefull operatörstid med kontinuerlig plåtbearbetning som inte kräver operatörens inmatning
- Förenkla samordning och prioritering för fleranvändarsystem
- Öka produktiviteten med en intuitiv programvara för installation, övervakning och analys, inklusive kraftfulla studier med flera plattor
Uppgraderingen AutoRun QuantStudio Absolute Q Digital PCR Suite lägger till Spinnaker Microplate Mover i ditt befintliga QuantStudio Absolute Q dPCR-system för att hantera lastning och lossning av plattor för ett automatiserat arbetsflöde. Den lättanvända Momentum Workflow Scheduler Software låter dig hantera AutoRun dPCR Suite-multiplattbatcher med hjälp av Spinnaker Microplate Mover.
Förvaring och hantering av plåtar
Två förkonfigurerade lagrings- och hanteringsalternativ för plåtar finns tillgängliga: slumpmässiga tillgångshotell och sekventiella åtkomststackar.
Slumpmässiga tillgångshotell erbjuder extra flexibilitet för multi-användardrift genom att möjliggöra tillägg av plattor samt prioritering av plattbearbetning medan en batch redan är under behandling.
Kraftfull och intuitiv programvara
QuantStudio Absolute Q dPCR-programvaran är utformad för att komplettera vårt intuitiva arbetsflöde och spara tid och ansträngning. Parametrar som plattformat, optiska kanaler och termiska förhållanden kan enkelt modifieras för att snabbt generera data.
Det rena och kraftfulla dataanalysgränssnittet erbjuder en rad alternativ för databehandling. Oavsett om man visualiserar multiplexerade data eller beräknar koncentrationer över replikater kan resultaten exporteras för nedströmsanalys eller sammanställas till en lättläst rapport med bara några klick. Dessutom skalar programvaran efter dina behov med multi-plate och multibatch-analysmöjligheter.
Inkluderade säkerhets-, revisions- och e-signatur (SAE)-programfunktioner som stödjer efterlevnad av 21CFR del 11 för reglerade miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Absolut Q |
| Spänning | 100/240 VAC |
| Produkttyp | Provladdare |
| För användning med (applikation) | Digital PCR |
| Kvantitet | 1 uppgradering |
| Kalibreringstyp | Positionell undervisning |