Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ Digital PCR Starter Kit
Produktkod. 17444683
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17444683 1 Kit
1 options
Produktkod. 17444683 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A52732
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De QuantStudio Absolute Q Digital PCR Starter Kit är utformat för att bekräfta prestandan hos QuantStudio Absolute Q Digital PCR System antingen vid tidpunkten för systeminstallationen eller som en del av framtida, användardefinierade systemverifieringsprocedurer.
De QuantStudio Absolute Q Digital PCR Starter Kit är utformat för att bekräfta prestandan hos QuantStudio Absolute Q Digital PCR System antingen vid tidpunkten för systeminstallationen eller som en del av framtida, användardefinierade systemverifieringsprocedurer. Startpaketet kan också användas för att utbilda användare på QuantStudio Absolute Q Digital PCR System arbetsflöde.
Startpaketet innehåller Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) (kat. nr. A52490), Absolute Q dPCR Starter Assay och CEPH DNA Control, vilket ger en komplett uppsättning startreagenser och analys för användning med QuantStudio Absolute Q MAP16 Plate Kit (kat. nr. A52865).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 - Absolut Q™ DNA Digital PCR Master Mix 1- Absolut Q™ dPCR-startanalys (20 x konc) 1- Kontroll-DNA CEPH 1347-02. Förvara vid -15 °C till -25 °C.
Formatera Provrör
PCR-metod Digital PCR
Teknik Digital PCR
För användning med (utrustning) QuantStudio™ Absolut Q™ Digitalt PCR-system
Produktlinje Absolut Q
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Torr is
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.