Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ digitalt PCR-system, stationär dator
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Digital Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q PCR-systemet kombinerar kraften i digital PCR (dPCR) absolut kvantifiering med enkelheten i ett qPCR-arbetsflöde. Med ett enda praktiskt steg som tar fem minuter att slutföra är dPCR nu enklare än någonsin. Systemet QuantStudio Absolute Q erbjuder en högkvalitativ, konsekvent och lättanvänd lösning för forskare som vill delta i kvantifieringsrevolutionen.
Systemets QuantStudio Absolute Q funktioner inkluderar:
• Enkelt och bekvämt qPCR-liknande arbetsflöde med bara fem minuters hands-on-tid
• Färre fel och manuella inmatningar med alla funktioner integrerade i ett enda instrument
• Ökad produktivitet med resultat på så lite som 90 minuter
• Minskad drifttid med Smart Remote Support; visa problem för teknisk support för snabb lösning
• QuantStudio Absolute Q Digital PCR-programvara möjliggör intuitiv installation, övervakning och analys
- Säkerhets-, revisions- och e-signaturfunktioner för 21CFR del 11-efterlevnadsstöd
• Kompatibel med Absolute Q Liquid Biopsy Digital PCR-tester för onkologiapplikationer, samt vår portfölj av TaqMan tester för genuttryck, genetisk variation, genreglering och andra kvantifieringsexperiment
Enkelt och bekvämt arbetsflöde
Systemet QuantStudio Absolute Q är designat för en enkel och kraftfull dPCR-upplevelse. Alla nödvändiga steg för dPCR-uppdelning—, termisk cykling och datainsamling—är integrerade i ett enda instrument. Det enkla qPCR-liknande arbetsflödet kan slutföras med under 5 minuters praktisk användning.
Åstadkomma mer, snabbare
Systemet QuantStudio Absolute Q kan slutföra en runda på mindre än 90 minuter.
Resultat du kan lita på
Förbrukningsbara plattor med patenterad mikrofluidisk array-teknik möjliggör analys av över 95 % av provet i över 20 000 konsekvent genererade mikrokammare för optimal kvantifiering även av sällsynta mål.
Applikationsmångsidighet
Med möjligheten att multiplexa med upp till fyra optiska kanaler QuantStudio Absolute Q möjliggör systemet att fler mål kan mätas per prov, vilket sparar tid och reagenser. Absolute Q dPCR-plattformen är en idealisk lösning för alla tillämpningar som kräver hög känslighet, precision och noggrannhet.
Kraftfull och intuitiv programvara
Absolute Q dPCR-programvaran är utformad för att komplettera vårt intuitiva arbetsflöde och spara tid och ansträngning. Parametrar som plattformat, optiska kanaler och termiska förhållanden kan enkelt justeras för att snabbt börja generera data.
Det rena och kraftfulla dataanalysgränssnittet erbjuder en rad alternativ för databearbetning. Oavsett om man visualiserar multiplexerade data eller beräknar koncentrationer över replikater kan resultaten exporteras för nedströmsanalys eller sammanställas till en lättläst rapport med bara några klick.
Inkluderade funktioner för säkerhets-, revisions- och e-signaturprogram som stödjer efterlevnad av 21CFR del 11 för reglerade miljöer.
Sinnesro med Smart-tjänsten
Minimera driftstopp med premiumtjänster för Digital QuantStudio Absolute Q PCR-systemet. Smart Remote Support är ett uppslukande samarbetsverktyg som gör det möjligt för kunder att snabbt och effektivt visa problem för teknisk support för lösning, vilket hjälper till att minska driftstopp för instrumenten jämfört med reparation på plats och minimera behovet av besök på plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Blockformat | Ej utbytbara |
| Innehåll och lagring | QuantStudio Absolute Q Digitalt PCR-system, stationär dator |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio Absolute Q MAP16-skylt |
| Produktlinje | QuantStudio |
| För användning med (applikation) | Digital PCR |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 system |
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer