Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ Isoleringsbuffert
Produktkod. 17427713 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
3 mL
Produktkod. Kvantitet
17427713 3 mL
1 options
Produktkod. 17427713 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer a52730
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De QuantStudio Absolute Q Isolation Buffer är avsedd att komplettera materialen som tillhandahålls i QuantStudio Absolute Q MAP16 Plate Kit.
  • De QuantStudio Absolute Q Isolation Buffer är en komponent i QuantStudio Absolute Q MAP16 Plate Kit (A52865)
  • Denna buffert är avsedd att komplettera materialen som tillhandahålls i plattsatsen för de kunder som behöver ytterligare material
  • För användning inom QuantStudio Absolut Q Digital PCR System arbetsflöde för att fördela prover i reaktionsbrunnarna på MAP16-plattan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Primer-probe
För användning med (utrustning) QuantStudio™ Absolut Q™ Digitalt PCR-system
Produktlinje QuantStudio
Kvantitet 3 mL
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (applikation) Digital PCR (dPCR)
Kompatibilitet QuantStudio Absolute Q MAP16 Plate Kit
Storlek (slutprodukt) 3 mL
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer