Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ MAP16 Plate Kit och Master Mix
Produktkod. 17427823 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
12 tallrikar
Produktkod. Kvantitet
17427823 12 tallrikar
1 options
Produktkod. 17427823 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A53301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En nyckelkomponent i QuantStudio Absolute Q Digital PCR System som drivs av den patenterade mikrofluidic array plate (MAP)-teknologin, som möjliggör konsekvent och automatiserad separering av provet i 20 000 mikrokammare med branschledande< 1 % variationskoefficient (CV ).
  • En nyckelkomponent i QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system
  • Systemet drivs av den patenterade MAP-tekniken (microfluidic array plate) som möjliggör konsekvent och automatiserad separering av provet i 20 000 mikrokammare med branschledande< 1 % variationskoefficient (CV )
  • QuantStudio Absolute Q MAP16 förbrukningsvara använder mikroinjektionsgjutna plattor för att övervinna vanliga utmaningar med inkonsekvens och hög dödvolym
  • Fördelarna med detta tillvägagångssätt inkluderar exakt mikrokammarvolym, konsekvent provfördelning och mer än 98 % av den laddade volymen som analyseras
  • Inkluderar QuantStudio Absolute Q DNA Master Mix optimerad för användning med QuantStudio Absolute Q Digital PCR System och Applied Biosystems digitala PCR (dPCR) analyser
  • 5X-formulering möjliggör analys av högre provvolymer och ger exakt kvantifiering av DNA-mål utan att använda en standardkurva
  • Oöverträffad precision och noggrannhet hos Absolute Q-systemet ger förtroende för mätningar över replikat och experiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
För användning med (applikation) Digital PCR
Inkluderar 12 MAP16 plattor, packningar, isoleringsbuffert och absolut Q™ DNA Digital PCR Master Mix
Kvantitet 12 tallrikar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • QS ABS Q MAP16 PLATE MMIX KIT
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-3-isothiazolone, Proteinase, tritirachium album serine, Ethanol, Isopropanol
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer