Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ MAP16 Plate Kit
Produktkod. 17407823 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
12 tallrikar
Produktkod. 17407823
Brand: Applied Biosystems™ A52865
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q MAP16 Plate Kit är en nyckelkomponent i QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system.
De Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q MAP16 Plate Kit är en nyckelkomponent i QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system. Systemet drivs av den patenterade MAP-tekniken (microfluidic array plate) som möjliggör konsekvent och automatiserad separering av provet i 20 000 mikrokammare med branschledande< 1 % variationskoefficient (CV ). De QuantStudio Absolute Q MAP16 förbrukningsvara använder mikroinjektionsgjutna plattor för att övervinna vanliga utmaningar med inkonsekvens och hög dödvolym. Detta nya tillvägagångssätt ger många fördelar inklusive: exakt mikrokammarvolym, konsekvent provfördelning och mer än 98 % av den laddade volymen analyserad.
Absolute Q-systemets oöverträffade precision och noggrannhet ger förtroende för mätningar över replikat och experiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Innehåll och lagring  Inkluderar MAP16-plattor, packningar och Absolute Q Isolation Buffer (kat. nr. A52730)
För användning med (utrustning) QuantStudioTM Absolute QTM Digital PCR-system
Antal Wells 16
För användning med (applikation) Digital PCR
nr per ärende 12 tallrikar
Antal per förpackning 12 tallrikar
Kvantitet 12 tallrikar
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer