Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Pro Block Upgrade Kit, TaqMan™ Array-kort
Produktkod. 16836043 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
16836043 1 Kit
1 options
Produktkod. 16836043 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A45956
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
De QuantStudio Pro Block Upgrade Kit är ett valfritt tillbehör för QuantStudio Pro Real-Time qPCR-system.
De QuantStudio Pro Block Upgrade Kit är ett valfritt tillbehör för QuantStudio Pro Real-Time qPCR-system. Utbytbara block möjliggör mångsidighet i applikationen med enkelt, kraftfullt utbyte av blocktyper.
De QuantStudio 7 Pro-systemet rymmer utbytet av 96-brunnar (0,2 mL), 96-brunnars (0,1 mL), 384-brunnars och TaqMan matriskort (TAC ) block. Systemet levereras med en blocktyp; andra blocktyper kan köpas separat. För ett mer prisvärt system som inte stöder TaqMan matriskort eller automatisering (men det kan uppgraderas för att göra det vid ett senare tillfälle), se vår QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR-system. Och för den ultimata flexibiliteten, överväg QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System, som även rymmer TaqMan OpenArray tallrikar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 7 Pro
Produkttyp Blockera uppgradering
Kvantitet 1 Kit