Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System, 96 brunnar, 0,2 ml
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System lägger till innovativa smarta funktioner till realtids PCR (qPCR) arbetsflödet, allt i ett kompakt fotavtryck. Med ansiktsautentisering, röstkommandon, smart hjälp, multiplexfunktion, motoriserade utbytbara block, förenklat arbetsflöde, intuitiv programvara, automatiseringsmöjligheter och stort kapacitivt pekskärmsgränssnitt, QuantStudio 7 Pro-systemet erbjuder exceptionell reproducerbarhet med minimal variation från brunn till brunn och instrument till instrument. Systemet är designat för ultimat lättanvändning och erbjuder hög kvalitet, hög genomströmning, utmärkt tillförlitlighet och en optimal användarupplevelse för forskare som vill arbeta smartare i labbet.
Funktioner av QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System inkluderar:
• Enkel och bekväm handsfree-manövrering med ansiktsautentisering och röstkommandon
• Minskade fel och manuella inmatningar med smart qPCR-arbetsflöde och TaqMan Arrayplattor med RFID
• Utrymmesbesparingar med litet fotavtryck och verklig fristående drift; ställ in, starta, övervaka och analysera direkt på pekskärmen
• Sinnesro med Smart Hjälp; kontakta teknisk support direkt från pekskärmen
• Minskad stilleståndstid med Smart Remote Support; visa problem för teknisk support för snabb lösning
• Användningsmångsidighet med enkelt byta block och fyra olika blocktyper
• Ökad produktivitet med automationskompatibilitet för 24/7-drift
• Få tillgång till, analysera och dela data när som helst och var som helst med vår Connect molnbaserade plattform för informationsåtkomst i realtid, säker datalagring och delning av resultat online
• Fjärrövervakning av körstatus med övervakningsappen Instrument Connect
• Design och analysmjukvara som är kompatibel med PC och Mac operativsystem
• Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan Analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
Enkel och bekväm handsfree-operation
QuantStudio 7 Pro-systemet är designat för en enkel och kraftfull qPCR-upplevelse. Handsfree-drift med ansiktsautentisering och röstkommandon gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt komma åt sina personliga profiler och inställningar utan att ens ta av sig handskarna.
Smart qPCR för ultimat användarvänlighet
Med inbyggda RFID-läsare QuantStudio 7 Pro-systemet har kapacitet att köra TaqMan Arrayplattor med RFID-taggar. Dessa RFID-taggar förenklar dataspårning (med inbäddat lotnummer, utgångsdatum, osv.) och minska behovet av manuell datainmatning med förladdad analyslayout, färgämnesinformation och termiskt protokoll. Genom att automatisera denna dataöverföring kan användare enkelt ladda plattan och starta —körningen utan att behöva ange någon data.
Trygghet med smart service
Minimera stilleståndstiden med premiumtjänster för QuantStudio 7 Pro-system. Smart Help låter användare kontakta teknisk support direkt från pekskärmen, utan att behöva ladda ner filer eller spendera tid på telefonen. Erfarna tekniker kommer att analysera förfrågan och svara enligt användarens preferenser (’telefon eller e-post) och lösa problemet så snabbt som möjligt.
Smart Remote Support är ett uppslukande samarbetsverktyg som gör det möjligt för kunder att snabbt och effektivt visa problem för teknisk support för att lösa det, vilket hjälper till att minska instrumentstopp jämfört med reparation på plats och hjälper till att minimera behovet av besök på plats.
Connect
Connect-plattformen ger forskare en säker plats att lagra, analysera och dela data. Applied Biosystems qPCR-analysmoduler inom plattformen är webbläsarbaserade mjukvaruverktyg som är flexibla, snabba och enkla att använda. Dessa mjukvaruverktyg stöder en mängd olika analyser inklusive relativ kvantifiering, standardkurva, high resolution melt (HRM) , genotypning och närvaro/frånvaro. De är kompatibla med Mac eller PC, liksom de flesta Applied Biosystems instrumentfiltyper.
Formatflexibilitet Den
QuantStudio 7 Pro-systemet rymmer utbytet av 96-brunnar (0,2 mL), 96-brunnars (0,1 mL), 384-brunnars och TaqMan matriskort (TAC ) block. Systemet levereras med en blocktyp; andra blocktyper kan köpas separat. Dessutom en Orbitor Microplate Mover är tillgänglig för detta system för att stödja högkapacitetsarbetsflöden. För ett mer prisvärt system som inte stöder TaqMan matriskort eller automatisering (men det kan uppgraderas för att göra det vid ett senare tillfälle), se vår QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR-system. Och för den ultimata flexibiliteten, överväg QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System, som även rymmer TaqMan OpenArray tallrikar.
Uträtta mer, snabbare
Kör hundratals PCR-reaktioner i realtid utan ansträngning TaqMan Array 384-brunnars mikrofluidkort. Och när den är integrerad med Orbitor Microplate Mover (tillgänglig separat), den QuantStudio 7 Pro-systemet maximerar dina genomströmningsmöjligheter.
Hög applikationsmångsidighet
Enkla arbetsflöden, pålitliga analyser och reagenser, flera format och intuitiv programvara är tillgängliga för ett brett spektrum av applikationer, inklusive genuttryck, genetisk variation och genreglering.
Resultat som du kan lita på.
Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med OptiFlex system, som har sex frikopplade excitations- och emissionsfilterkanaler med 21 filterkombinationer för maximal multiplexering och kemiflexibilitet.
Känslig dataanalys Upptäck
förändringar i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 loggar av linjärt dynamiskt område.
Specifikationer
Specifikationer
| Blockformat | Utbytbar |
| Innehåll och lagring | QuantStudio 7 Pro Real Time PCR-system, 96-brunnars, 0,2 ml block |
| Produktlinje | QuantStudio |
| Visningstyp | 30,08 cm Färgpekskärm |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Beskrivning | QuantStudio 7 Pro |
| Kvantitet | 1 system |