Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System, 96 brunnar, 0,2 ml
Produktkod. 30019937 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 system
Produktkod. Kvantitet
30019937 1 system
1 options
Produktkod. 30019937 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A43159
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
QuantStudio™ Pro Real-Time PCR-system ger en transformativ realtids-PCR (qPCR)-arbetsflödesupplevelse genom att integrera de bästa funktionerna i de nuvarande Flex-systemen i ett mindre utrymme.
De Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System lägger till innovativa smarta funktioner till realtids PCR (qPCR) arbetsflödet, allt i ett kompakt fotavtryck. Med ansiktsautentisering, röstkommandon, smart hjälp, multiplexfunktion, motoriserade utbytbara block, förenklat arbetsflöde, intuitiv programvara och stort kapacitivt pekskärmsgränssnitt, QuantStudio 6 Pro-systemet erbjuder exceptionell reproducerbarhet med minimal variation från brunn till brunn och instrument till instrument. Systemet är designat för ultimat användarvänlighet och erbjuder hög kvalitet, utmärkt tillförlitlighet och en optimal användarupplevelse för forskare som vill arbeta smartare i labbet.
Funktioner av QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System inkluderar:
• Enkel och bekväm handsfree-manövrering med ansiktsautentisering och röstkommandon
• Minskade fel och manuella inmatningar med smart qPCR-arbetsflöde och TaqMan Arrayplattor med RFID
• Utrymmesbesparingar med litet fotavtryck och verklig fristående drift; ställ in, starta, övervaka och analysera direkt på pekskärmen
• Sinnesro med Smart Hjälp; kontakta teknisk support direkt från pekskärmen
• Minskad stilleståndstid med Smart Remote Support; visa problem för teknisk support för snabb lösning
• Användningsmångsidighet med enkelt byta block och tre olika blocktyper
• Få tillgång till, analysera och dela data när som helst och var som helst med vår Connect molnbaserade plattform för informationsåtkomst i realtid, säker datalagring och delning av resultat online
• Övervaka experiment på distans med övervakningsappen Instrument Connect
• Design och analysmjukvara som är kompatibel med PC och Mac operativsystem
• Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan Analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller
proteinuttrycksexperiment Enkel och bekväm handsfree-operation
QuantStudio 6 Pro-systemet designades för en enkel och kraftfull qPCR-upplevelse. Handsfree-drift med ansiktsautentisering och röstkommandon gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt komma åt sina personliga profiler och inställningar utan att ens ta av sig handskarna.
Smart qPCR för ultimat användarvänlighet
Med inbyggda RFID-läsare QuantStudio 6 Pro-systemet har kapacitet att köra TaqMan Arrayplattor med RFID-taggar. Dessa RFID-taggar förenklar dataspårning (med inbäddat lotnummer, utgångsdatum, osv.) och minska behovet av manuell datainmatning med förladdad analyslayout, färgämnesinformation och termiskt protokoll. Genom att automatisera denna dataöverföring kan användare enkelt ladda plattan och starta —körningen utan att behöva ange någon data.
Trygghet med smart service
Minimera stilleståndstiden med premiumtjänster för QuantStudio 6 Pro-system. Smart Help låter användare kontakta teknisk support direkt från pekskärmen, utan att behöva ladda ner filer eller spendera tid på telefonen. Erfarna tekniker kommer att analysera förfrågan och svara enligt användarens preferenser (’telefon eller e-post) och lösa problemet så snabbt som möjligt.
Smart Remote Support är ett uppslukande samarbetsverktyg som gör det möjligt för kunder att snabbt och effektivt visa problem för teknisk support för att lösa det, vilket hjälper till att minska instrumentstopp jämfört med reparation på plats och hjälper till att minimera behovet av besök på plats.
Connect
Connect-plattformen ger forskare en säker plats att lagra, analysera och dela data. Applied Biosystems qPCR-analysmoduler inom plattformen är webbläsarbaserade mjukvaruverktyg som är flexibla, snabba och enkla att använda. Dessa mjukvaruverktyg stöder en mängd olika analyser inklusive relativ kvantifiering, standardkurva, high resolution melt (HRM) , genotypning och närvaro/frånvaro. De är kompatibla med Mac eller PC samt de flesta Applied Biosystems instrumentfiltyper.
Formatflexibilitet Den
QuantStudio 6 Pro-systemet rymmer utbytet av 96-brunnars (0,2 mL), 96-brunnars (0,1 mL) och 384-brunnars block. Systemet levereras med en blocktyp; andra blocktyper kan köpas separat. För ett system som också stödjer TaqMan matriskort (TAC ), samt automatisering, se vår QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System. De QuantStudio 6 Pro-systemet kan också uppgraderas till en QuantStudio 7 Pro-system vid ett senare tillfälle, eftersom dina behov förändras. Och för den ultimata flexibiliteten, överväg QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System, som även rymmer TaqMan OpenArray tallrikar.
Uppgradera funktioner när du behöver dem
QuantStudio 6 Pro-systemet kan sömlöst uppgraderas till en QuantStudio 7 Pro-system av en fältservicetekniker för att ge dig ytterligare automatiserings-, genomströmnings- och multiplexeringsmöjligheter.
Hög applikationsmångsidighet Enkla
arbetsflöden, pålitliga analyser och reagenser, flera format och intuitiv programvara är tillgängliga för ett brett spektrum av applikationer, inklusive genuttryck, genetisk variation och genreglering.
Resultat som du kan lita på.
Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med OptiFlex system, som har fem kopplade excitations- och emissionsfilterkanaler.
Känslig dataanalys Upptäck förändringar
i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 loggar av linjärt dynamiskt område.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Utbytbar
Innehåll och lagring QuantStudio 6 Pro Real Time PCR System, 96-brunnars, 0,2 ml block
Produktlinje QuantStudio
Visningstyp 30,08 cm Färgpekskärm
Frakt skick Rumstemperatur
Beskrivning QuantStudio 6 Pro
Kvantitet 1 system