Läs mer
Vilber Quantum CX5 med UV-transiluminator och EU-strömkabel
Produktkod. 31703658
Change view
För användning med (applikation):
Geldokumentation
Produktkod. För användning med (applikation)
31703658 Geldokumentation
1 options
Produktkod. 31703658 Leverantör Vilber Leverantörsnummer PF250204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111026.05 SEK
    88043.76 SEK / 1 uppsättningar
    Save 22982.29 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Designad för precis, känslig bildtagning säkerställer den tydlig visualisering och erbjuder full mjukvaruflexibilitet med en separat styrdator.
  • Bildtagning av hög kvalitet: Vetenskaplig tysk kamera säkerställer exakt detektering och högupplösta bilder för noggrann analys.
  • Exceptionell känslighet: Kan upptäcka mycket svaga DNA-, RNA- eller proteinband, vilket ger tillförlitliga resultat för prover med låg förekomst.
  • Publiceringsklara resultat: Kombinerar känslighet och upplösning för att producera TIFF-bilder lämpliga för vetenskaplig publicering.
  • Tydlig bandseparation: Avancerad bildteknik ger noggrann differentiering av tätt placerade gelband.
  • Separerad PC: Ger användare full flexibilitet att installera föredragen programvara och implementera nödvändiga säkerhetsåtgärder på den styrande datorn.
  • Hållbar konstruktion: Mörkrumsdesign i stål och rostfritt stål säkerställer långvarig prestanda och enkel rengöring.
  • Avancerade kamerafunktioner: Inkluderar 5 MP upplösning som kan utökas till 20 MP, passiv kylning, USB3-anslutning, 16-bitars avbildning med 65 536 gråtoner och ett motoriserat zoomobjektiv.
  • Komplett och praktiskt: Kompakt yta lämplig för laboratoriebänkar, med full nätverksanslutning, 3D Dynamic Scan och BioVision-programvara för bildredigering och analys.
  • Användarvänlighet: Fristående funktion möjliggör enklicks-inspelning, automatisk exponering och automatiserad belysningskontroll med UV-avstängning efter inaktivitet.
  • Tidsbesparing: Automatiserade funktioner och ett intuitivt gränssnitt minskar hands-on-tiden och förenklar experimentella arbetsflöden.
  • Säker och pålitlig: Automatisk UV-avstängning förbättrar användarskyddet och förhindrar onödig exponering för prover.
  • Mångsidiga tillämpningar: Lämplig för avbildning av DNA, RNA och proteingeler i forsknings-, utbildnings- och diagnostiklaboratorier.
Specifikationer
Inkluderar EU-strömkabel
För användning med (applikation) Geldokumentation
Produkttyp System för geldokumentation
Visningstyp Hold (Håll)