Läs mer
Miele Professional™ Sätt in E 149
Handla allt Miele Produkter
:
Mått: 18 x 18 mm
Beskrivning
- Lämplig för 80 provrör upp till 16 x 105 mm
- Dessutom utrustad med lock 80 fack på 18 x 18 mm
- Maskvidd på basen 8 x 8 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kvartalssegment provrörsinsats |
| För användning med (utrustning) | 80 provrör upp till 16 x 105 mm, för övre korg, nedre korg |
| Inkluderar | Lock |
| Mått (L x B) | 18 x 18mm |
| Kvantitet | 1 vardera |