Läs mer
Velp Scientifica™ Kvartsaska insats
Produktkod. 15389574 Handla allt Velp Produkter
Change view
Typ:
Kvartsaska insats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15389574 Kvartsaska insats Varje
1 options
Produktkod. 15389574 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.62 SEK
    249.67 SEK / Paket med 1
    Save 58.95 SEK
    19% Av
I lager
Velp Scientifica™ Quartz Ash Insert för användning med Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 och 702.
  • För användning med NDA 701 och 702
Specifikationer
Typ Kvartsaska insats
För användning med Dumas kväveanalysator
Vikt (metrisk) 0.18 kg