Läs mer
Bellingham Stanley™ Kvarts kontrollplåtssatser
Produktkod. 15977945
Change view
Typ:
QCP Full Set: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
QCP-uppsättning A: 100 °Z, 15 °Z
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
15977945 QCP Full Set: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
16379125 QCP-uppsättning A: 100 °Z, 15 °Z
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15977945 Leverantör Bellingham Stanley™ Leverantörsnummer 3439
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59725.00 SEK
    56487.03 SEK / Paket med 1
    Save 3237.97 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-02-2027
Bellingham Stanley™ erbjuder praktiska Quartz Control Plate-set (QCP) för att verifiera och kalibrera polarimetrar. QCP är gjorda enligt högsta standard och levereras med kalibreringscertifikat.
  • Bekväm kvartskontrollplatta (QCP) set för verifiering och kalibrering av polarimetrar
  • Uppsättningar tillgängliga med två eller tre optiska rotationsvärden
  • Inert med relativt låg temperaturkoefficient
  • Tillverkad enligt högsta standard och levereras med kalibreringscertifikat som visar spårbarhet till PTB
  • UKAS-certifierad
  • Valfritt termiskt block kan användas för att ge mekanisk kontakt med instrumentets temperatursensor vilket möjliggör användning av kvartstemperaturkompensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ QCP Full Set: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
Material Kvarts
För användning med (utrustning) Polarimeter