Läs mer
Bellingham Stanley™ Kvarts kontrollplåtssatser
Produktkod. 16379125
Change view
Typ:
QCP Full Set: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
QCP-uppsättning A: 100 °Z, 15 °Z
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
16379125 QCP-uppsättning A: 100 °Z, 15 °Z
15977945 QCP Full Set: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16379125 Leverantör Bellingham Stanley™ Leverantörsnummer 3430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42690.00 SEK
    40371.89 SEK / Paket med 1
    Save 2318.11 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
Bellingham Stanley™ erbjuder praktiska Quartz Control Plate-set (QCP) för att verifiera och kalibrera polarimetrar. QCP är gjorda enligt högsta standard och levereras med kalibreringscertifikat.
  • Bekväm kvartskontrollplatta (QCP) set för verifiering och kalibrering av polarimetrar
  • Uppsättningar tillgängliga med två eller tre optiska rotationsvärden
  • Inert med relativt låg temperaturkoefficient
  • Tillverkad enligt högsta standard och levereras med kalibreringscertifikat som visar spårbarhet till PTB
  • UKAS-certifierad
  • Valfritt termiskt block kan användas för att ge mekanisk kontakt med instrumentets temperatursensor vilket möjliggör användning av kvartstemperaturkompensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ QCP-uppsättning A: 100 °Z, 15 °Z
Material Kvarts
För användning med (utrustning) Polarimeter