Läs mer
Bellingham Stanley™ Kvarts kontrollplåtssatser
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7203440
Typ:
QCP Full Set: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
QCP-uppsättning A: 100 °Z, 15 °Z
Produktkod. 15977945
Brand: Bellingham Stanley™ 3439
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bellingham Stanley™ erbjuder praktiska Quartz Control Plate-set (QCP) för att verifiera och kalibrera polarimetrar. QCP är gjorda enligt högsta standard och levereras med kalibreringscertifikat.
  • Bekväm kvartskontrollplatta (QCP) set för verifiering och kalibrering av polarimetrar
  • Uppsättningar tillgängliga med två eller tre optiska rotationsvärden
  • Inert med relativt låg temperaturkoefficient
  • Tillverkad enligt högsta standard och levereras med kalibreringscertifikat som visar spårbarhet till PTB
  • UKAS-certifierad
  • Valfritt termiskt block kan användas för att ge mekanisk kontakt med instrumentets temperatursensor vilket möjliggör användning av kvartstemperaturkompensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ QCP Full Set: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
Material Kvarts
För användning med (utrustning) Polarimeter