Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kvarts, täckglas för objektglas, smält, 25,4x25,4x0,15-0,25 mm (1,0x1,0x0,006-0,01in)
Código de producto. 15473885
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 st.
5/Ea.
Mått (L x B):
25.4 mm
25.4 x 25.4 mm
Tamaño de la unidad:
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Mått (L x B) Tamaño de la unidad
15473885 1 st. 25.4 x 25.4 mm Varje
15483885 5/Ea. 25.4 x 25.4 mm Paket med 5
15493885 1 st. 25.4 mm Varje
15403895 5/Ea. 25.4 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15473885 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 043210.KG
I lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
För användning med mikroskopkvartsglas gjorda genom sammansmältning av naturligt förekommande kristallin kiseldioxid
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Täckglas för användning med kvartsglas i mikroskop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tjocklek (metrisk) 0,15 till 0,25 mm
Beskrivning Täckglas för användning med Microscope Quartz Slide
Kvantitet 1 st.
Mått (L x B) 25.4 x 25.4 mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.