Läs mer
Jenway™ Kvartskyvett
Kapacitet (metrisk):
2 till 3,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kvartskonstruktion.
- Lämplig för både UV- och synlig regionspektrofotometri
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kyvett |
| Kapacitet (metrisk) | 2 till 3,5 ml |
| Material | Kvarts |
| Banans längd | 10 mm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |
| För användning med (applikation) | UV/Vis-spektrofotometri |