Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kvartsskiva, sammansmält, 50,8 mm (2,0 tum) diameter x 3,18 mm (0,13 tum) tjock
Produktkod. 15436455
Change view
Diameter (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
Tjocklek:
1,59 mm
3,18 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Tjocklek unitSize
15436455 50,8 mm 1,59 mm Varje
15446455 50,8 mm 3,18 mm Varje
15456455 76,2 mm 1,59 mm Varje
15466455 76,2 mm 3,18 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15436455 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 042298.KS
Request Bulk or Custom Format
Tillverkad genom sammansmältning av naturligt förekommande kristallin kiseldioxid
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mineral, kvartsskiva
Beskrivning Form: Slipad och polerad
Diameter (metrisk) 50,8 mm
Tjocklek 1,59 mm
Provtyp Quartz Disc