Beskrivning
Millipore fibrösa skivfilter finns i ett brett utbud av flödeshastigheter och genomströmningskapaciteter.
Kvartsfiberfilter (Typ AQFA)
Tillverkad av kvartsfibrer utan glasfibrer eller bindemedel. Millipores tillverkningsprocess för rena kvarts innebär ett värmebehandlingssteg för att förbättra sammansättningen och förhindra att filtren reagerar med sura gaser, till skillnad från glasfiberfilter som kan reagera och orsaka felaktiga avläsningar. Detta gör kvartsfilter väl lämpade för att mäta tungmetallkoncentrationer och små mängder partiklar (såsom US EPA PM 10 övervakningsmetoden för omgivande luft).
Kvartsfiltren uppvisar också god vikt och formstabilitet.
Kvartsfiberfilter (Typ AQFA)
Tillverkad av kvartsfibrer utan glasfibrer eller bindemedel. Millipores tillverkningsprocess för rena kvarts innebär ett värmebehandlingssteg för att förbättra sammansättningen och förhindra att filtren reagerar med sura gaser, till skillnad från glasfiberfilter som kan reagera och orsaka felaktiga avläsningar. Detta gör kvartsfilter väl lämpade för att mäta tungmetallkoncentrationer och små mängder partiklar (såsom US EPA PM 10 övervakningsmetoden för omgivande luft).
Kvartsfiltren uppvisar också god vikt och formstabilitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Filtertyp | Djupfilter |
| Material | Kvartsfiber |
| Filterkod | AQFA |
| Flödeshastighet | 1,6 ml/min x cm 2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Kvantitet | 50 ark |
| Yttyp | Vanlig |
| Temperaturområde (metriskt) | 950 °C |
| Tjocklek (metrisk) | 430μ m |
| Visa mer |