Läs mer
Bellingham Stanley™ Kontrollplatta av kvartsglas
Produktkod. 11960088
Change view
För användning med (applikation):
Polarimetri
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
11960088 Polarimetri Varje
1 options
Produktkod. 11960088 Leverantör Bellingham Stanley™ Leverantörsnummer 3420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23835.00 SEK
    22537.89 SEK / Paket med 1
    Save 1297.11 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Bellingham& Stanley erbjuder ett antal spårbara kalibreringsmaterial för att verifiera och kalibrera refraktometrar. AG-vätskor och kalibreringsoljor levereras i förpackningar med 5 x 5 ml glasflaskor och åtföljs av ett UKAS-kalibreringscertifikat som visar värden vid °20 C och 589,3 nm, dessa certifierade referensmaterial ger en idealisk lösning för dina refraktometerkalibreringsbehov. Quartz Control Plates (QCP) erbjuds också för att verifiera och kalibrera polarimetrar och levereras med ett Certificate of Conformity som visar värden på natrium och NIR för både vinkel- och sockervågar. Ett termiskt block finns att använda med Bellingham and Stanley ADP-polarimetrar, den innehåller den externa temperatursensorn som möjliggör användning av kvartstemperaturkompensation. QCP:er kan levereras med UKAS Certificate of Calibration som visar spårbarhet till PTB som en valfri tjänst. För andra temperaturer än °20 C finns både RI- och Brix-värden tillgängliga från tillverkarens 'webbplats.
  • RI- och Brix-värden
  • Stort urval av värden
  • 12 månaders giltighet
  • UKAS kalibreringscertifikat
  • Spårbar till NIST och ICUMSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kontrollplatta
Material Kvarts
För användning med (applikation) Polarimetri