Läs mer
Motic™ Kvartshalogenlampa 12V/50W
Produktkod. 15455262
Change view
Spänning:
12 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15455262 12 V Varje
1 options
Produktkod. 15455262 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101002402431
Beräknad leverans: 18-11-2026
Byt ut slitna mikroskoplampor mot kvalitetsreservdelar. Motic™ Kvartshalogenlampa 12V/50W producerar ljus med högre ljuseffekt och färgtemperatur.
  • Producerar ljus med en högre effektiv färgtemperatur och högre effekteffektivitet
  • Kompatibel med: BA104E Binocular Sextuple 50W, BA410E Trinocular Sextuple 50W, BA310 MET Binocular, BA310 MET Trinocular, BA310 MET-H Binocular, BA310 MET-H Trinocular (Upright image), BA310 MET-T Binocular (3x3-T in.), (3x3-T in.) BA310 MET-T kikare (6x4 tum), BA310 MET-T Trinocular (6x4 tum), BA310 POL kikare, BA310 POL Trinocular (20:80-alternativ)
Specifikationer
Typ Kvarts halogenlampa
Beskrivning 50W
För användning med (utrustning) BA104E kikare sextuppel 50W, BA410E trinokulär sextuppel 50W, BA310 MET kikare, BA310 MET trinokulär, BA310 MET-H kikare, BA310 MET-H trinokulär (upprättstående bild), BA310 MET-T kikare (3x2 in.), BA310 i. BA310. Kikare (6x4 tum), BA310 MET-T Trinocular (6x4 tum), BA310 POL kikare, BA310 POL Trinocular (20:80-alternativ). 
Spänning 12 V