Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kvartsmikroskopglas, sammansmält, 25,4x25,4x1,0 mm (1,0x1,0x0,0394 tum)
Produktkod. 15416455
Change view
Kvantitet:
1 Styck
5 stycken
Mått (L x B):
25.4 x 25.4 mm
50.8 x 25.4 mm
76.2 x 25.4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15416455 1 Styck 76.2 x 25.4 mm Varje
15476445 1 Styck 25.4 x 25.4 mm Varje
15486445 5 stycken 25.4 x 25.4 mm Paket med 5
15496445 1 Styck 50.8 x 25.4 mm Varje
15406455 5 stycken 50.8 x 25.4 mm Paket med 5
15426455 5 stycken 76.2 x 25.4 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15416455 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 042297.KG
 Begränsad artikel
I lager
Smält kvartsglas tillverkade genom att smälta naturligt förekommande kristallin kiseldioxid
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Hög kemisk renhet, smältpunkt och korrosionsbeständighet
  • Extremt hård med låg värmeutvidgningskoefficient
  • Har elektriska isoleringsegenskaper och optisk överföring från ultraviolett till infrarött
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Beskrivning Tillverkad av smält kvarts
Kvantitet 1 Styck
Mått (L x B) 76.2 x 25.4 mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.