Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kvartsmikroskopobjektglas, smält, 50,8x25,4x1,0 mm (2,0x1,0x0,0394 tum)
Produktkod. 15496445
Kvantitet:
1 Styck
5 stycken
Mått (L x B):
25.4 x 25.4 mm
50.8 x 25.4 mm
76.2 x 25.4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15496445
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042296.KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Smält kvartsglas tillverkade genom att smälta naturligt förekommande kristallin kiseldioxid
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Hög kemisk renhet, smältpunkt och korrosionsbeständighet
  • Extremt hård med låg värmeutvidgningskoefficient
  • Har elektriska isoleringsegenskaper och optisk överföring från ultraviolett till infrarött
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 50.8 mm
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Beskrivning Tillverkad av smält kvarts
Kvantitet 1 Styck
Mått (L x B) 50.8 x 25.4 mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.